Få mere at vide
Invitrogen™ T7-Oligo(dT)24V Promoter Primer, forankret (100 ng/μ l)
Beskrivelse
Indeholder
Primeren leveres i et enkelt rør.
hver Invitrogen primeren er PAGE-oprenset og ydeevne testet i revers transkription og efterfølgende in vitro transkriptionsreaktioner. Promotorprimere er forankret med en G, A eller C (V).
Genekspressionsanalyse og genotypning, in vitro-transskription, PCR og realtids-PCR, omvendt transkription
Ordreinfo
Forsendelsesbetingelser: Tøris
Tekniske data
Tekniske data
| Produkttype | Primer |
| Indhold og opbevaring | Primeren leveres i et enkelt rør og skal opbevares kl– 20 °C. |
| Forsendelsestilstand | Tøris |
| Produktlinje | Ambion |
| Mængde | 40 reaktioner |