Få mere at vide
Invitrogen™ Ambion™ T4 RNA Ligase, klonet, 5 U/μ L
Artikelnummer. 10126774
Skift visning
Mængde:
2.500 enheder, 5μ L
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
10126774 2.500 enheder, 5μ L Hver
1 options
Artikelnummer. 10126774 Leverandør Invitrogen™ Leverandørnr. AM2141
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    3100.00 DKK
    3006.65 DKK / 2500 enheder
    Spare 93.35 DKK
    3% Slukket
Se alle kampagner
 Begrænset vare
På lager
Katalyserer dannelsen af en phosphodiester-binding mellem en 5'-phosphoryltermineret nukleinsyredonor og en 3'-hydroxyltermineret nukleinsyreacceptor
  • Substrater inkluderer RNA, DNA og oligonukleotider. Et rør indeholdende 500U (5U/μ L) leveres sammen med 10X reaktionsbuffer
  • Enzymet kan bruges til at mærke 5′ ender af mRNA med oligonukleotider til kortlægningsundersøgelser (RACE), 3′ -endemærkning af RNA-molekyler og cirkularisering af RNA- og DNA-molekyler
  • Enhedsdefinition: En enhed katalyserer dannelsen af 1nmol af [5′ - 32P ]-rA 12-18 til en fosfatase-resistent form på 30 minutter ved 37 °C
DNA& RNA oprensning& Analyse, nukleinsyremærkning& Oligo syntese, Oligo Mærkning, RNA-mærkning
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Koncentration 5 U/μl
Indhold og opbevaring T4 RNA Ligase og 10X Reaction Buffer bør opbevares kl– 20 °C.
Format Rør
Enzym Ligase
Troskab (vs. Taq) 10 X
Antal reaktioner 250
Polymerase SP6 RNA polymerase
Produktlinje Ambion
Produkttype T4 Rna Ligase
Mængde 2.500 enheder, 5μ L
Forsendelsestilstand Tøris
Kilde RNA
Form Løsning