Få mere at vide
Invitrogen™ T-celleleukæmi (Jurkat) Total RNA
Description
Den højeste kvalitet RNA tilgængelig fra Invitrogen , den er DNase-behandlet og udsat for uovertrufne kvalitetskontrolstandarder. Et rør indeholdende μ100 g leveres i en koncentration på 1 mg/ml. Intakthed af mRNA, genomisk DNA-kontamination, tilstedeværelse/fravær af enzymatiske inhibitorer og ribosomal RNA-kontamination i poly(A)-præparater er alle vigtige aspekter, der bruges til at bedømme kvaliteten af FirstChoice™ RNA'er. Prøverne behandles vha Invitrogen RNA-isoleringsreagenser til fremstilling af meget rent, intakt RNA. En stringent DNase-behandling udføres for at sikre, at RNA'et er klar til brug i enhver downstream-applikation, inklusive RT-PCR. Fordi det er umuligt at fjerne hvert DNA-molekyle fra en RNA-prøve, testes hvert præparat for at sikre, at eventuel resterende DNA-kontamination er ubetydelig. Integriteten af RNA'et verificeres ved kapillærelektroforese ved hjælp af Agilent™ 2100 bioanalyzer.
Order Info
Forsendelsestilstand: Tøris
Specifications
Specifications
| Cellelinje | Jurkat |
| Koncentration | 1 mg/mL |
| Indhold og opbevaring | Opbevares ved eller under -70 °C. Undgå flere –fryse-optøningscyklusser. Alikvoter af produktet kan opbevares kortvarigt ved -20 °C. OPBEVAR IKKE I FROSTFRI FRYSER. |
| Arter | ADN |
| Prøvetype | Total RNA |
| Produktlinje | Ambion |
| Mængde | 100μ g |
| Prøvebehandling | DNase-behandlet |
| Eksempelkilde | Cellelinje |
| Forsendelsestilstand | Tøris |