Få mere at vide
Invitrogen™ SUPERase·In™ RNase-hæmmer (20 U/μ L)
Artikelnummer. p-4918690
Skift visning
Mængde:
10.000 U
2500 U
Pakningsstørrelse:
Hver
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
10085994 2500 U Hver
10773267 10.000 U Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10085994 Leverandør Invitrogen™ Leverandørnr. AM2694
Læg i indkøbskurv
Edge
Læg i indkøbskurv
Indeholder
Supplied in a single tube
Binder og inaktiverer en lang række RNaser
SUPERase·In™ RNase-hæmmer er en protein-baseret hæmmer af ikke-menneskelig oprindelse, der non-kovalent binder og hæmmer de mest almindelige og besværlige RNaser, herunder RNase A, B, C, 1 og T1. SUPERase·In RNase-hæmmer kan bruges i enhver applikation, hvor RNase-kontamination kan være problematisk. Fordi det hæmmer et bredere udvalg af RNaser end traditionelle RNase-hæmmere, SUPERase·In er den mest effektive RNase-hæmmer, der findes, og giver et højere niveau af beskyttelse mod nedbrydning. SUPERase·In interfererer ikke med andre enzymer såsom RNA-polymeraser, revers transkriptase ellerTaq DNA polymerase. Derudover er SUPERase In aktiv op til 65 °C og over et pH-område på 5,5 til 8,5.
  • Fjerner fuldstændig RNase-kontamination fra glas- og plastikoverflader
  • Udmærker sig til at fjerne høje niveauer af RNase-kontamination, hvor lignende produkter fejler
  • Bevist effektiv til at fjerne høje koncentrationer af indtørret RNase A
  • Ideel til rengøring af arbejdsflader, pipetter og udstyr, der skal være RNase-frit
Enhedsdefinition
SUPERase·In RNase-hæmmer ved 1U/μ L vil blokere for nedbrydningen af 0,1 μg/μ L-mærket RNA med 2,5 pg/μ L RNase A, 2,5 pg/μ L af RNase I og 0,0075U/μ L RNase T1, i fire timer ved 37 C, °i 20 mM Tris-HCl, pH 7,5, 50 mM NaCI, 1 mM EDTA. Analyse er ved at denaturere PAGE. SUPERase·In er i øjeblikket den eneste ribonukleasehæmmer, for hvilken enhedsaktiviteten er defineret ved et sådant funktionelt assay.
Hvis du bruger dette produkt med standard antistofoprensningsmetoder, bedes du kontakte teknisk support for at diskutere eksperimentelt design.
Genekspressionsanalyse og genotypning, in vitro-transkription, PCR og realtids-PCR, realtids-PCR (qPCR), omvendt transkription
Ordreinfo
Forsendelsestilstand: Tøris
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Koncentration 50 mM
Indhold og opbevaring Leveres i et enkelt rør, der skal opbevares ved -20 °C.
Opbevaringsbuffer: 2 mM KH2PO4 , 8 mM Na2HPO4, 2,7 mM KCl, 137 mM NaCl, pH 7,4 i 50 % glycerol
Produktlinje Ambion, SUPERase•In
Mængde 2500 U
Forsendelsestilstand Tøris