Få mere at vide
Invitrogen™ Stabiliseret Blood-to-C T™ Nuclein Acid Preparation Kit til qPCR, kompatibel med PAXgene™ Blod RNA rør
Beskrivelse
Indeholder
Boks 1
- Fordøjelsesopløsning 20 ml
- PAXgene Vask 300 ml.
Boks 2
- Stopopløsning 2mL
- DNase 1 200μ L
The Stabilized Blood-to-CT™ Nucleic Acid Preparation Kit for qPCR makes it possible to perform expression analysis directly from a 500 μL aliquot of human whole blood collected in PAXgene™ Blood RNA tubes without conventional RNA purification. This simple procedure creates a lysate that can go directly into reverse transcription and real-time PCR with the sensitivity and specificity equivalent to conventionally purified RNA. This kit saves time, generates much less waste, and offers a simple workflow that is suitable for a few samples or can easily be incorporated into automated, high throughput applications.
Stabilized Blood-to-C T Nucleic Acid Preparation Kit til qPCR gør det muligt at udføre ekspressionsanalyse direkte fra en 500 μL aliquot af humant fuldblod opsamlet i PAXgene Blod-RNA-rør uden konventionel RNA-rensning. Denne enkle procedure skaber et lysat, der kan gå direkte ind i revers transkription og real-time PCR med den følsomhed og specificitet, der svarer til konventionelt oprenset RNA. Dette sæt sparer tid, genererer meget mindre spild og tilbyder en enkel arbejdsgang, der er velegnet til nogle få prøver eller let kan integreres i automatiserede applikationer med høj gennemstrømning.
• Detekter totalt RNA (inklusive miRNA) fra Tempus™ Blod RNA rør uden oprensning
• —Robust 500μ L prøve behandlet ved stuetemperatur med resultater svarende til dem fra oprenset RNA
• Fleksibelt —format Prøver kan fremstilles i mikrofugerør eller manuelle/automatiserede 96-brønds plader
Enkel arbejdsgang uden at ofre følsomhed& Specificitet
Processen består af pelletering og vask af en 500μ L aliquot fra blodrøret, efterfulgt af et unikt fordøjelses-/DNase-trin, som bevarer RNA-integriteten. Fremstillingen foregår udelukkende ved stuetemperatur i modsætning til andre produkter, der kræver temperaturspecifikke inkubationstrin. Op til 96 prøver kan fremstilles på halvdelen af den tid, det tager for konkurrerende spinsøjleoprensning til kun at behandle 12 prøver med mindre praktisk indsats. Det resulterende lysat kan opbevares til senere brug (1 time ved 4 C °eller 5 måneder frosset). Denne enkle procedure finder sted i den samme prøvebehandlingsbrønd, fra start til slut, hvilket betyder, at der ikke overføres prøve. Realtids-RT-PCR-dataene genereret fra lysatet svarer til resultater opnået fra konventionelt oprenset RNA fra de samme rør og er blevet valideret med følgende qPCR-reagenser:
• Applied Biosystems™ Høj kapacitet RNA-to-cDNA™ Kit og TaqMan™ Genekspression Master Mix
• Invitrogen's SuperScript™ VILO™ cDNA Synthesis Kit og TaqMan Genekspression Master Mix
• Applied Biosystems™ TaqMan MicroRNA Reverse Transcription Kit og TaqMan™ Universal Master Mix II
• Applied Biosystems™ TaqMan One-Step RT-PCR Master Mix Reagents
Kit Reverse transkriptionsreagenser til cDNA-syntese, TaqMan master mix, og TaqMan Assays til real-time PCR-analyse sælges separat og er ikke inkluderet i sættet.
Det samlede antal mulige revers transkription og PCR-reaktioner fra én startprøve afhænger af minimumsprøvekravene for de ønskede RT-PCR-kits (se brugerdokumentationen for detaljer).
Screen, opdag eller valider
For brugere med specifikke gener af interesse er Stabilized Blood-to-C T Nucleic Acid Preparation Kit til qPCR designet til at muliggøre hurtig screening fra en lille mængde startprøve (ca. 5 % af det samlede volumen af en korrekt fyldt Tempus Blod-RNA-rør pr. prøve). Resten af blodrøret kan arkiveres til senere brug eller renses efter behov.
De, der udfører opdagelses- eller valideringseksperimenter med RT-PCR-analyse i realtid, vil spare indsats, tid og samlede omkostninger med Stabilized Blood-to-C T Nucleic Acid Preparation Kit til qPCR– samtidig med at de anvender en skalerbar proces, der gør det muligt for laboratorier, der er flaskehalsede af konventionel oprensning, endelig at begynde at behandle prøver med lethed.
miRNA analyse
Med det voksende fokus på ikke-kodende RNA og dets regulerende rolle i udvikling og sygdom, er det betryggende at vide, at disse små, men vigtige RNA-molekyler kan detekteres korrekt med Stabilized Blood-to-C T Nucleic Acid Preparation Kit til qPCR. Vores forskere har testet lysatet med Applied Biosystems TaqMan MicroRNA Reverse Transcription Kit og TaqMan Universal Master Mix II mod et stort panel af TaqMan mikroRNA-assays og genererede resultater, der er lig med eller bedre end dem for den førende konkurrents miRNA-oprensningsprodukt.
Reduceret fodaftryk& Mindre spild = flere besparelser
Stabilized Blood-to-C T Nuclein Acid Preparation Kit til qPCR forenkler arbejdsgangen og reducerer det samlede plastaffald med 75 % (efter vægt) for et sammenligneligt antal prøver behandlet via kolonner og genererer intet organisk affald. Pladsbesparende fodaftryk maksimerer fryserens kapacitet.
Til brugere, der har brug for fuld rensning
Hvis konventionel RNA-rensning stadig er påkrævet for restblodrøret, skal du bruge MagMAX til stabiliserede blodrørs RNA-isoleringskit. Dette sæt maksimerer udbyttet af totalt RNA fra Tempus Blod-RNA-rør ved hjælp af magnetisk perle-baseret separationsteknologi.
PAXgene™ og PreAnalytiX™ er registrerede varemærker tilhørende PreAnalytiX GmbH. Intet sponsorat, påtegning eller tilknytning er underforstået heri.
Tekniske data
Tekniske data
| Kolonnetype | Spinsøjle |
| Indhold og opbevaring | Kit Components: |
| Format | Sæt |
| Prøvetype | Blod |
| Endelig produkttype | Lysater |
| Til brug med (applikation) | Kvantitativ PCR i realtid (qPCR) |
| High-throughput kompatibilitet | High-throughput-kompatibel, ikke High-throughput-kompatibel (manuel), automatiserede protokoller |
| PCR metode | 1-trins QRT-PCR, 2-trins QRT-PCR |
| Produktlinje | Ambion , Blood-to-CT |
| Produkttype | Nukleinsyreforberedelseskit |
| Vis mere |