Få mere at vide
Invitrogen™ SSPE (20X), RNase-fri
Beskrivelse
Molekylærbiologi klasse, Invitrogen 20X SSPE-opløsning leveres i én flaske indeholdende 1 L. Bufferen er certificeret RNase-fri, økonomisk og klar til brug. På grund af den allestedsnærværende tilstedeværelse af RNaser er fremstilling af produkter til brug med RNA særlig udfordrende. Invitrogen's nukleasefrie reagenser og buffere fremstilles i faciliteter, der er specielt designet til at forhindre introduktion af nukleaser. Meget følsomme RNase-assays udføres på flere forskellige stadier af fremstillingsprocessen for at sikre den højeste kvalitet. Disse reagenser testes grundigt for kontaminering af uspecifik endonuklease-, exonuklease- og RNase-aktivitet.
Ordreinfo
Forsendelsestilstand: Stuetemperatur
Tekniske data
Tekniske data
| Indhold og opbevaring | Opbevares ved stuetemperatur. |
| Koncentration | 20 X |
| Volumen (metrisk) | 1 L |
| Form | Væske |
| Til brug med (applikation) | Nukleinsyre Gel Elektroforese & Blotting |
| Renhed eller kvalitetsklasse | Molekylærbiologi karakter |
| Mængde | 1 l |
| Forsendelsestilstand | Stuetemperatur |
| Produktlinje | Ambion |
| Produkttype | SSPE-løsning |