Få mere at vide
Invitrogen™ SSC (20X), RNase-fri
Artikelnummer. p-4926932
Mængde:
500 ml
1 l
4 x 1 l
Pakningsstørrelse:
4 L
Hver
Artikelnummer. 10239544
Brand: Invitrogen™ AM9770
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Edge
Molekylærbiologi klasse, Invitrogen 20X SSC opløsning leveres i én flaske indeholdende 1 L. Bufferen er certificeret RNase-fri, økonomisk og klar til brug.
Molekylærbiologi klasse, Invitrogen 20X SSC opløsning leveres i én flaske indeholdende 1 L. Bufferen er certificeret RNase-fri, økonomisk og klar til brug. På grund af den allestedsnærværende tilstedeværelse af RNaser er fremstilling af produkter til brug med RNA særlig udfordrende. Invitrogens ™nukleasefrie reagenser og buffere er fremstillet i faciliteter, der er specielt designet til at forhindre introduktion af nukleaser. Meget følsomme RNase-assays udføres på flere forskellige stadier af fremstillingsprocessen for at sikre den højeste kvalitet. Disse reagenser testes grundigt for kontaminering af uspecifik endonuklease-, exonuklease- og RNase-aktivitet.
Ordreinfo
Forsendelsestilstand: Stuetemperatur
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Indhold og opbevaring Opbevares ved stuetemperatur.
Koncentration 20X
Emballagetype Flaske
Produktlinje Ambion
Mængde 500 ml
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Form Væske