Få mere at vide
Invitrogen™ SSC (20X), RNase-fri
Beskrivelse
Molekylærbiologi klasse, Invitrogen 20X SSC opløsning leveres i én flaske indeholdende 1 L. Bufferen er certificeret RNase-fri, økonomisk og klar til brug. På grund af den allestedsnærværende tilstedeværelse af RNaser er fremstilling af produkter til brug med RNA særlig udfordrende. Invitrogens ™nukleasefrie reagenser og buffere er fremstillet i faciliteter, der er specielt designet til at forhindre introduktion af nukleaser. Meget følsomme RNase-assays udføres på flere forskellige stadier af fremstillingsprocessen for at sikre den højeste kvalitet. Disse reagenser testes grundigt for kontaminering af uspecifik endonuklease-, exonuklease- og RNase-aktivitet.
Ordreinfo
Forsendelsestilstand: Stuetemperatur
Tekniske data
Tekniske data
| Indhold og opbevaring | Opbevares ved stuetemperatur. |
| Koncentration | 20X |
| Emballagetype | Flaske |
| Produktlinje | Ambion |
| Mængde | 4 x 1 l |
| Forsendelsestilstand | Stuetemperatur |
| Form | Væske |