Få mere at vide
Invitrogen™ Spin kolonner og rør
Mængde:
100 U
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
Indeholder
30 kolonner
Du skal blot skære et bånd ud af gelen, placere det i spin-kolonnen og centrifugere i fem minutter. DNA tvinges gennem søjlen ind i røret nedenfor, mens agarose efterlades. DNA er klar til efterfølgende manipulationer såsom restriktionsenzymfordøjelse eller ligering.
- Ingen elektroeluering er nødvendig; kolonner kræver kun mikrocentrifuge
- Certificeret DNase- og RNase-fri
Ordreinfo
Forsendelsestilstand: Stuetemperatur
Tekniske data
Tekniske data
| Filtreret | Filtreret |
| Til brug med (applikation) | DNA-ekstraktion fra Agarose Gels |
| Format | Rør, Spin-søjle |
| Tip stil | Universal Fit |
| Mængde | 100 U |
| Produkttype | Spin kolonner og rør |
| Indhold og opbevaring | Opbevar rør ved stuetemperatur. |
| Forsendelsestilstand | Stuetemperatur |
| Engangs | Engangsbrug |
| Til brug med (udstyr) | Microcentrifuge |
| Vis mere |