Få mere at vide
Invitrogen™ Ambion™ SP6 RNA-polymerase, klonet, 20 U/μ L
Artikelnummer. 10486724
Skift visning
Mængde:
1.000 enheder, 20μ L
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
10486724 1.000 enheder, 20μ L Hver
1 options
Artikelnummer. 10486724 Leverandør Invitrogen™ Leverandørnr. AM2071
Black Friday starter her
Brug rabatkode 27984
Se alle kampagner
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 11-12-2026
Indeholder
Et rør indeholdende 1000 enheder i en koncentration på 20U/μ L
En klonet RNA-polymerase med høj renhed med høj specificitet for dets promotor
  • Dette enzym vil transskribere store mængder RNA fra DNA-sekvenser nedstrøms for promotoren og viser ingen krydstale mellem promotorer
  • Et rør indeholdende 1000U i en koncentration på 20U/μ L er tilvejebragt. Dens høje renhed gør den ideel til syntetisering af RNA-hybridiseringsprober med høj specifik aktivitet, biologisk aktivt mRNA og antisense-RNA
  • RNA-polymerasen er grundigt testet for kontaminering af uspecifik endonuklease-, exonuklease-, protease- og RNase-aktivitet
  • Enzymets funktionalitet testes i in vitro transkriptionsreaktion under optimal og begrænsende UTP-koncentration.
Enhedsdefinition: En enhed er mængden af SP6 RNA-polymerase, der kræves for at katalysere inkorporeringen af 1 nmol nukleosidtrifosfat på 60 minutter ved 37 °C
DNA& RNA oprensning& Analyse, genekspressionsanalyse& Genotyping, in vitro transkription, nukleinsyremærkning& Oligo Syntese, RNA-mærkning
Ordreinfo
Forsendelsestilstand: Tøris
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Polymerase SP6 RNA polymerase
Mængde 1.000 enheder, 20μ L
Koncentration 20 U/μ L
Kilde DNA