Få mere at vide
Invitrogen™ Magnetisk stativ på et enkelt sted (til et 1,5 ml rør)
Artikelnummer. 10259634
Mængde:
1 stk.
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 10259634
Brand: Invitrogen™ AM10026
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Plads til et 1,5 ml mikrofugerør.
•Single Tube Magnetic Stand kan rumme et 1,5 ml mikrofugerør
• Med dette stativ erstattes centrifugering af tiltrækningen mellem capture perler i en opløsning og magneten i stativet, hvilket resulterer i at perlerne samler sig på den ene side af mikrofugerøret.
• Således adskilles de indfangede arter (f.eks. mRNA) hurtigt og effektivt fra opløsningens øvrige komponenter.
Ordreinfo
Forsendelsestilstand: Stuetemperatur
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Indhold og opbevaring Opbevares ved stuetemperatur.
Til brug med (udstyr) Magnetstativ
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Produktlinje Ambion
Mængde 1 stk.
Type Magnetstativ