Få mere at vide
Invitrogen™ Enkelt Cell-to-CT™ qRT-PCR-sæt
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. p-4918777
Antal reaktioner:
400 reaktioner
50 reaktioner
Pakningsstørrelse:
400 reaktioner
50 reaktioner
Artikelnummer. 12043765
Brand: Invitrogen™ 4458236
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
De Ambion Single Cell-to-C T™ Kit indeholder en komplet valideret arbejdsgang til genekspressionsanalyse for prøver, der indeholder 1 10 –celler.
De Ambion Single Cell-to-C T™ Kit indeholder en komplet valideret arbejdsgang til genekspressionsanalyse for prøver, der indeholder 1 10 –celler. Hvert kit indeholder reagenser til prøveforberedelse, revers transkription, præ-amplifikation og qPCR, der er blevet optimeret sammen i en enkel arbejdsgang, der kan gennemføres i kun fem trin.
Præ-optimeret protokol sikrer succes og sparer tid
Hver arbejdsgang begynder med en simpel 7-minutters prøveforberedelse, hvor celler lyseres effektivt og reproducerbart med minimal bearbejdning til en opløsning, der er kompatibel med nedstrøms RT-PCR, uden behov for oprensning. Dette efterfølges af brugen af Superscript™ RT for omvendt transskription, den TaqMan™ PreAmp Master Mix for at amplificere cDNA'et, og TaqMan Gene Expression Master Mix til qPCR. Alle disse fire trin er udviklet til at give maksimal følsomhed. Hele celleprøven holdes i den samme brønd under hele proceduren, så der ikke er prøvetab eller fortynding af det dyrebare begrænsede materiale, der kan påvirke følsomheden.
Enkeltcellefølsomhed
Følsomheden af real-time PCR-resultater kan påvirkes af effektiviteten af prøveforberedelse, revers transkription eller amplifikation. Single Cell-to-C T- kittet har adresseret hvert af disse potentielle problemområder for at skabe en løsning, der muliggør pålidelig og robust genekspressionsanalyse fra enkeltceller med maksimal følsomhed. Påvisning af enkeltcelleækvivalenter ved hjælp af Single Cell-to-C T- kittet viser passende linearitet og følsomhed af qPCR-resultater sammenlignet med en 100-celle prøvekontrol med fremragende teknisk reproducerbarhed. Som forventet udviser individuelle enkeltceller større variabilitet på grund af iboende biologisk heterogenitet. Derudover, gennem inklusion af et cDNA præ-amplifikationstrin, amplificeres mål af interesse nøjagtigt før real-time PCR. Dette kritiske trin øger signalet på en objektiv måde, hvilket udvider analysepotentialet for begrænsede prøver. Nøjagtigheden og signalforstærkningen af et 96-gen panel ved hjælp af præ-amplifikation er vist.
Overlegen ydeevne og reproducerbarhed sammenlignet med alternative metoder
Traditionelle prøveforberedelsesmetoder ved hjælp af organiske opløsningsmidler, glasfiberfiltre eller magnetiske perler er ikke egnede til enkeltcelleanalyse på grund af tab af prøve gennem ufuldstændig RNA-udfældning, binding og eluering. Derudover mangler de fleste enkeltcellede hjemmebrygningsmetoder, som involverer simpel kogning for at lysere celler, evnen til at inaktivere endogene RNaser for at stabilisere genekspressionsprofiler og kan resultere i kemisk spaltning af RNA og inhibitoroverførsel, inklusive gDNA-kontamination, som kan påvirke alle qRT-PCR-applikationer. I modsætning hertil viser Single Cell-to-C T Kit overlegen følsomhed og reproducerbarhed til enkeltcelleanalyse sammenlignet med traditionelle oprensnings- eller hjemmebryggede kogemetoder.
  • Præ-optimeret arbejdsgang til RT-PCR i realtid fra enkeltceller
  • Maksimal følsomhed for enkeltcelleanalyse
  • Overlegen ydeevne og reproducerbarhed sammenlignet med alternative metoder
  • Komplet sæt bekvemmelighed og nem at følge protokol
  • Velegnet til brug med 1-trins og 2-trins qRT-PCR
  • Mindre farligt, mindre affald, færre ressourcer brugt
Ordreinfo
Forsendelsestilstand: Tøris
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Indhold og opbevaring 400μ L Enkeltcellet DNase I, 4,0 mL enkeltcellet lysisopløsning (opbevares ved 4 C), °400μ L Single Cell Stop Solution, 600μ L Enkeltcelle SuperScript™ RT, 50 ml TaqMan™ Genekspression MasterMix (opbevares ved 4 °C), 2,1 mL Single Cell Pre-Amp Mix, 1,2 mL Single Cell VILO™ RT Mix, Opbevar kitkomponenter ved -20 °C undtagen Single Cell Stop Solution og TaqMan™ Genekspression MasterMix , som skal opbevares ved 4 °C.
Detektionsmetode TaqMan
PCR metode 2-trins RT-qPCR
Reaktionshastighed 7 min.
Til brug med (udstyr) 7000 System, 7300 System, 7500 System, 7900HT Fast System, 7900HT System, GeneAmp 9700, GeneAmp™ 2400, StepOne™ , Hurtig tilstand, StepOne™ , Standardtilstand, StepOnePlus™ , Hurtig tilstand, StepOnePlus™ , Standardtilstand, Veriti Termisk cykler
Grønne funktioner Færre brugte ressourcer og mindre affald, mindre farligt
Produktlinje Ambion , Cells-to-CT
Oprensningstid 7 min.
Mængde 400 reaktioner
Forsendelsestilstand Tøris
Til brug med (applikation) RT-PCR
Antal reaktioner 400 reaktioner
Prøvetype Pattedyrsceller
Udgangsmateriale 1-10 celler