Få mere at vide
Invitrogen™ SDS, 20 % opløsning, RNase-fri
Artikelnummer. 10625405
Skift visning
Mængde:
250 ml
Pakningsstørrelse:
250ml
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
10625405 250 ml 250ml
1 options
Artikelnummer. 10625405 Leverandør Invitrogen™ Leverandørnr. AM9820
Følg Workflowet - Udforsk besparelserne
Brug rabatkode 27967
Se alle kampagner
 Begrænset vare
På lager
Læg i indkøbskurv
Edge
Læg i indkøbskurv
Invitrogen molekylærbiologisk kvalitet, SDS, 20 % opløsning leveres i én flaske indeholdende 250 ml.
Invitrogen molekylærbiologisk kvalitet, SDS, 20 % opløsning leveres i én flaske indeholdende 250 ml. Bufferen er certificeret RNase-fri, økonomisk og klar til brug. SDS bruges som en del af både hybridiserings- og vaskebuffere til Northern og Southern blots og har mange andre anvendelser rundt omkring i laboratoriet.
Ordreinfo
Forsendelsestilstand: Stuetemperatur
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Indhold og opbevaring Opbevares ved stuetemperatur.
Til brug med (applikation) Nukleinsyre Gel Elektroforese & Blotting
Produkttype SDS
Produktlinje Ambion
Renhed Molekylærbiologi karakter
Mængde 250 ml
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Form Væske