Få mere at vide
Invitrogen™ SDS, 10 % opløsning, RNase-fri
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Mængde:
500 ml
1 l
missing translation for 'unitSize'
Hver
Description
Molekylærbiologi klasse, Invitrogen SDS, 10% opløsning leveres i én flaske indeholdende 500 ml. Bufferen er certificeret RNase-fri, økonomisk og klar til brug. SDS bruges som en del af både hybridiserings- og vaskebuffere til Northern og Southern blots og har mange andre anvendelser rundt om i laboratoriet.
Order Info
Forsendelsestilstand: Stuetemperatur
Specifications
Specifications
| Indhold og opbevaring | Opbevares ved stuetemperatur. |
| Koncentration | 0.1 |
| Emballagetype | Flaske |
| Produkttype | SDS |
| Produktlinje | Ambion |
| Mængde | 500 ml |
| Forsendelsestilstand | Stuetemperatur |
| Form | Væske |