Få mere at vide
Invitrogen™ SDS, 10 % opløsning, RNase-fri
Artikelnummer. 10712687
Skift visning
Mængde:
500 ml
1 l
Pakningsstørrelse:
Hver
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
10712687 1 l Hver
10525975 500 ml Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
To receive the discount customers must purchase three of the same product at list price in a single order to receive 33.33% discount. There is no limit to the multiples of 3 that customers can buy. Use promo code ”27970” to get your promotional price
Artikelnummer. 10712687 Leverandør Invitrogen™ Leverandørnr. AM9823
Hold din videnskab i gang med 3 for 2
Brug rabatkode 27970
Se alle kampagner
 Begrænset vare
På lager
To receive the discount customers must purchase three of the same product at list price in a single order to receive 33.33% discount. There is no limit to the multiples of 3 that customers can buy. Use promo code ”27970” to get your promotional price
Molekylærbiologi klasse, Invitrogen SDS, 10% opløsning leveres i én flaske indeholdende 500 ml.
Molekylærbiologisk kvalitet, Invitrogen SDS, 10% opløsning leveres i én flaske. Bufferen er certificeret RNase-fri, økonomisk og klar til brug. SDS bruges som en komponent i både hybridiserings- og vaskebuffere for nordlige og sydlige blots og har mange andre anvendelser i laboratoriet.
Ordreinfo
Forsendelsestilstand: Stuetemperatur
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Indhold og opbevaring Opbevares ved stuetemperatur.
Koncentration 0.1
Emballagetype Flaske
Produkttype SDS
Produktlinje Ambion
Mængde 1 l
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Form Væske