Få mere at vide
Invitrogen™ SDS, 10 % opløsning, RNase-fri
Beskrivelse
Molekylærbiologisk kvalitet, Invitrogen SDS, 10% opløsning leveres i én flaske. Bufferen er certificeret RNase-fri, økonomisk og klar til brug. SDS bruges som en komponent i både hybridiserings- og vaskebuffere for nordlige og sydlige blots og har mange andre anvendelser i laboratoriet.
Ordreinfo
Forsendelsestilstand: Stuetemperatur
Tekniske data
Tekniske data
| Indhold og opbevaring | Opbevares ved stuetemperatur. |
| Koncentration | 0.1 |
| Emballagetype | Flaske |
| Produkttype | SDS |
| Produktlinje | Ambion |
| Mængde | 1 l |
| Forsendelsestilstand | Stuetemperatur |
| Form | Væske |