Få mere at vide
Invitrogen™ SDS, 10 % opløsning, RNase-fri
Artikelnummer. 10525975
Skift visning
Mængde:
500 ml
1 l
Pakningsstørrelse:
Hver
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
10525975 500 ml Hver
10712687 1 l Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10525975 Leverandør Invitrogen™ Leverandørnr. AM9822
Spotlight-tilbud
Brug rabatkode 28037
Se alle kampagner
 Begrænset vare
På lager
Molekylærbiologi klasse, Invitrogen SDS, 10% opløsning leveres i én flaske indeholdende 500 ml.
Molekylærbiologisk kvalitet, Invitrogen SDS, 10% opløsning leveres i én flaske. Bufferen er certificeret RNase-fri, økonomisk og klar til brug. SDS bruges som komponent i både hybridiserings- og vaskebuffere for nordlige og sydlige blots og har mange andre anvendelser i laboratoriet.
Ordreinfo
Forsendelsestilstand: Stuetemperatur
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Indhold og opbevaring Opbevares ved stuetemperatur.
Koncentration 0.1
Emballagetype Flaske
Produkttype SDS
Produktlinje Ambion
Mængde 500 ml
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Form Væske
Må kun benyttes til forskningsformål. Må ikke anvendes ved diagnostiske procedurer.