Få mere at vide
Invitrogen™ Laksesæd-DNA, klippet (10 mg/ml)
Artikelnummer. 10249194
Skift visning
Mængde:
10 x 10 mg rør
Pakningsstørrelse:
Pakke med 10
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
10249194 10 x 10 mg rør Pakke med 10
1 options
Artikelnummer. 10249194 Leverandør Invitrogen™ Leverandørnr. AM9680
Følg Workflowet - Udforsk besparelserne
Brug rabatkode 27967
Se alle kampagner
 Begrænset vare
På lager
Læg i indkøbskurv
Edge
Læg i indkøbskurv
Afklippet laksesperm DNA er et meget effektivt blokeringsmiddel, når det bruges i Northern præhybridiserings- og hybridiseringsbuffere i en koncentration på 100 til 200μ g/ml.
Afklippet laksesperm DNA er et meget effektivt blokeringsmiddel, når det bruges i Northern præhybridiserings- og hybridiseringsbuffere i en koncentration på 100 til 200μ g/ml.
Brug af dette produkt
Dette afklippede laksesperm-DNA er blevet behandlet med Proteinase K for at fjerne eventuelle kontaminerende nukleaser, efterfulgt af organisk ekstraktion med phenol:chloroform og ethanoludfældning. Laksesæd-DNA er grundigt testet for RNase- og DNase-kontamination og suspenderes i nukleasefrit vand i et 1 ml rør i en koncentration på 10 mg/ml (1 ml pr. rør).
Ordreinfo
Forsendelsesbetingelser: Tøris
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Indhold og opbevaring Opbevar ren opløsning kl– 20 °C
Koncentration 10 mg/mL
Til brug med (applikation) Bloker ikke-specifik hybridisering
Produkttype Laksesæd DNA
Produktlinje Ambion
Mængde 10 x 10 mg rør
Forsendelsestilstand Tøris