Få mere at vide
Invitrogen™ Vand af RT-PCR-kvalitet
Beskrivelse
RT-PCR-kvalitetsvand er certificeret fri for nukleaser og fri for nukleinsyrekontamination, der kan forårsage falsk-positive signaler i RT-PCR. RT-PCR-vandet er klar til brug og kræver ingen forberedelse, blanding eller autoklavering.
Kvalitetskontrol RT-
PCR-kvalitetsvand testes for prokaryot såvel som eukaryotisk genomisk DNA-kontamination ved hjælp af et ultrasensitivt PCR-assay. Det leveres i 10 x 1,5 ml rør. Prokaryot DNA-kontamination vurderes ved at udføre PCR med primere til 16S rRNA. Eukaryot DNA-kontamination vurderes ved at udføre PCR med primere til 18S rRNA. Det er grundigt testet for kontaminering af uspecifik endonuklease-, exonuklease- og RNase-aktivitet og er velegnet til enhver PCR-applikation.
Ordreinfo
Forsendelsestilstand: Stuetemperatur
Tekniske data
Tekniske data
| Grad | Molekylær biologi |
| Emballage | Rør |
| Behandling(er) | Ikke DEPC-behandlet |
| Mængde | 10 x 1.5 mL |
| Oprensningsmetode | Autoklavet, membranfiltreret |
| Forsendelsestilstand | Stuetemperatur |
| Produktlinje | Ambion |