Få mere at vide
Invitrogen™ RNase T1 (1 U/μ L)
Artikelnummer. 10406734
Mængde:
200μ L
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 10406734
Brand: Invitrogen™ AM2283
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Indeholder
RNase T1, 10X RNA-strukturbuffer, 1X alkalisk hydrolysebuffer, gær-RNA, udfældnings-/inaktiveringsbuffer og gelpåføringsbuffer II
Invitrogen™ RNase T1, RNA-Grade spalter 3' af enkeltstrengede G-rester og testes for renhed for at sikre, at der ikke er kontaminerende ribonukleaseaktiviteter til stede, som kunne spalte på uventede steder.
Invitrogen™ RNase T1, RNA-grade spalter 3′ af enkeltstrengede G-rester og testes for renhed for at sikre, at der ikke er kontaminerende ribonukleaseaktiviteter til stede, som kan spalte på uventede steder. Leveres i et rør på 200 μL (1U/μ L). RNase T1 kan bruges til at udføre grænseeksperimenter for at definere den minimale RNA-sekvens, der kræves til valgbare aktiviteter, såsom proteinbinding eller katalyse. Ud over applikationer til RNA-strukturanalyse kan RNA-Grade ribonukleaser bruges til at kortlægge proteinbindingssteder på RNA'er ved at sammenligne spaltningsmønstre i nærvær og fravær af et RNA-bindende protein.
  • 100 enheder er mængden af enzym, der giver en stigning i absorption ved 260 nm på 0,01428 enheder/min. ved stuetemperatur ved brug af 60μ g/mL gær totalt RNA som et substrat.
  • RNase A (kat. nr. AM2274) spalter 3′ af enkeltstrengede C- og U-rester. Kombinationer af de enkelt- og dobbeltstrengede specifikke ribonukleaser kan give hurtig analyse af den fysiske struktur af et interessant RNA.
Ordreinfo
Forsendelsestilstand: Tøris
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Koncentration 1 U/μl
Indhold og opbevaring RNase T1, 10X RNA-strukturbuffer, 1X alkalisk hydrolysebuffer, gær-RNA, udfældnings-/inaktiveringsbuffer og gelpåføringsbuffer II Opbevar alle
komponenter på– 20 °C.
Format Rør
Enzym RNase
Troskab (vs. Taq) 10X
Til brug med (applikation) Realtids-PCR (qPCR)
Antal reaktioner 200
Produktlinje Ambion
Produkttype RNAse T1 PCR Kit
Mængde 200μ L
Forsendelsestilstand Tøris
Kilde RNA
Form Løsning