Få mere at vide
Invitrogen™ Ambion™ RNase-hæmmer, klonet, 40 U/μ L
Artikelnummer. 10430725
Skift visning
Mængde:
10.000 U
2500 U
Pakningsstørrelse:
Hver
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
10430725 10.000 U Hver
10177094 2500 U Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10430725 Leverandør Invitrogen™ Leverandørnr. AM2684
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    5980.00 DKK
    5441.65 DKK / 10000 enheder
    Spare 538.35 DKK
    9% Slukket
 Begrænset vare
På lager
Læg i indkøbskurv
Edge
Læg i indkøbskurv
Binder neutrale pancreas RNase A type enzymer
Ambion RNase-inhibitor, et rekombinant humant protein produceret i E. coli , er en potent inhibitor af neutrale pancreas-RNase A-type enzymer. Hæmningsmåden er ikke-konkurrerende; inhibitoren binder RNaser tæt i et forhold på 1:1. Enzymet har vist sig at inaktivere RNaser, der findes i mange væv og celletyper. Tilsætning af ribonukleasehæmmeren (RI) har vist sig at være nyttig, når integriteten af RNA skal opretholdes, såsom ved fremstilling af cDNA ved revers transkription, in vitro RNA-transkription og ved in vitro proteinsyntese. RI hæmmer ikke RNase I, T1, T2, H, U1, U2 eller CL3. RI kræver et minimum på 1 mM DTT for at opretholde aktiviteten og har et aktivitetsområde mellem pH 5,0 til 8,0 med maksimal aktivitet mellem pH 7,0 og 8,0. Da inhiberingsmåden er dannelsen af et 1:1 kompleks med RNaser, skal man sørge for at undgå denaturering eller oxidation af ribonukleasehæmmeren (f.eks. ved tilsætning af SDS, urinstof osv.). RI bør tilføjes til transkriptions-, translations- og cDNA-syntesereaktioner for at give en slutkoncentration på 1U/μ L. RNase-hæmmer er grundigt testet for kontaminering af RNase-, exonuklease-, endonuklease- og proteaseaktivitet.
Enhedsdefinition: En enhed er mængden af protein, der kræves for at hæmme aktiviteten af 5ng RNase A med 50%. Enhedsanalysebetingelser: 100 mM Tris-acetat (pH 6,5), 1 mM EDTA, 1 mM cyklisk 2 ft., 3 ft.-CMP og RNase-inhibitor. Tilsætning af RNase A starter reaktionen. RNase-hæmmeraktivitet måles ved inhibering af hydrolyse af cyklisk 2 ft., 3 ft.-CMP med RNase A.
Applikationer:
Genekspressionsanalyse og genotypning, in vitro-transkription, PCR og realtids-PCR, realtids-PCR (qPCR), omvendt transkription
Ordreinfo
Forsendelsestilstand: Tøris
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Koncentration 100 mM
Indhold og opbevaring Opbevares ved -20 °C. Må ikke opbevares i en frostfri –fryser.
Produktlinje Ambion
Mængde 10.000 U
Forsendelsestilstand Tøris