Få mere at vide
Invitrogen™ Ambion™ RNase-hæmmer, klonet, 40 U/μ L
Artikelnummer. 10177094
Skift visning
Mængde:
10.000 U
2500 U
Pakningsstørrelse:
Hver
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
10177094 2500 U Hver
10430725 10.000 U Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10177094 Leverandør Invitrogen™ Leverandørnr. AM2682
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2145.00 DKK
    1951.65 DKK / 2500 enheder
    Spare 193.35 DKK
    9% Slukket
 Begrænset vare
På lager
Binder neutrale pancreas RNase A type enzymer
Ambion RNase-inhibitor, et rekombinant humant protein produceret i E. coli , er en potent inhibitor af neutrale pancreas-RNase A-type enzymer. Hæmningsmåden er ikke-konkurrerende; inhibitoren binder RNaser tæt i et forhold på 1:1. Enzymet har vist sig at inaktivere RNaser, der findes i mange væv og celletyper. Tilsætning af ribonukleasehæmmeren (RI) har vist sig at være nyttig, når integriteten af RNA skal opretholdes, såsom ved fremstilling af cDNA ved revers transkription, in vitro RNA-transkription og ved in vitro proteinsyntese. RI hæmmer ikke RNase I, T1, T2, H, U1, U2 eller CL3. RI kræver et minimum på 1 mM DTT for at opretholde aktiviteten og har et aktivitetsområde mellem pH 5,0 til 8,0 med maksimal aktivitet mellem pH 7,0 og 8,0. Da inhiberingsmåden er dannelsen af et 1:1 kompleks med RNaser, skal man sørge for at undgå denaturering eller oxidation af ribonukleasehæmmeren (f.eks. ved tilsætning af SDS, urinstof osv.). RI bør tilføjes til transkriptions-, translations- og cDNA-syntesereaktioner for at give en slutkoncentration på 1U/μ L. RNase-hæmmer er grundigt testet for kontaminering af RNase-, exonuklease-, endonuklease- og proteaseaktivitet.
Enhedsdefinition: En enhed er mængden af protein, der kræves for at hæmme aktiviteten af 5ng RNase A med 50%. Enhedsanalysebetingelser: 100 mM Tris-acetat (pH 6,5), 1 mM EDTA, 1 mM cyklisk 2 ft., 3 ft.-CMP og RNase-inhibitor. Tilsætning af RNase A starter reaktionen. RNase-hæmmeraktivitet måles ved inhibering af hydrolyse af cyklisk 2 ft., 3 ft.-CMP med RNase A.
Applikationer:
Genekspressionsanalyse og genotypning, in vitro-transkription, PCR og realtids-PCR, realtids-PCR (qPCR), omvendt transkription
Ordreinfo
Forsendelsestilstand: Tøris
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Koncentration 100 mM
Indhold og opbevaring Opbevares ved -20 °C. Må ikke opbevares i en frostfri –fryser.
Produktlinje Ambion
Mængde 2500 U
Forsendelsestilstand Tøris