Få mere at vide
Invitrogen™ Ambion™ RNase III
Artikelnummer. 10301375
Mængde:
250 enheder
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 10301375
Brand: Invitrogen™ AM2290
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Dobbeltstrenget RNA (dsRNA) specifik endoribonuklease
Escherichia coli Ribonuclease III (RNase III; EC 3.1.24) er specifik endoribonuclease. I E. coli spalter RNase III ribosomale RNA (rRNA) precursorer under modning af rRNA. Enzym spalter dsRNA i –12 15 bp dsRNA-fragmenter med 2 til 3 nukleotid 3'-udhæng og 5'-phosphat- og 3'-hydroxyltermini. Termini og udhæng af RNase III-spaltningsprodukter er således de samme som dem, der produceres af Dicer i eukaryotisk RNAi-vej. Transfektion af RNase III-spaltningsprodukter kan anvendes til at inducere RNAi i pattedyrceller (patentanmeldt).
  • Enhedsdefinition: En enhed er defineret som mængden af enzym, der katalyserer spaltningen af 1 μg 500 bp dsRNA-substrat til ca. 12 30 –bp fragmenter på 60 min. ved 37 °C
DNA& RNA oprensning& Analyse, in vitro transskriberet siRNA& Dicer siRNA, nukleasebeskyttelsesassays, nukleinsyregelelektroforese& Blotting, RNAi, RNAi, Epigenetik& Ikke-kodende RNA-forskning
Ordreinfo
Forsendelsesbetingelser: Tøris
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Indhold og opbevaring RNase III og 10X Reaction Buffer bør opbevares kl– 20 °C.
Forsendelsestilstand Tøris
Enzym RNase
Kompatibel buffer 10X reaktionsbuffer
Mængde 250 enheder
Produkttype RNase III
Produktlinje Ambion