Få mere at vide
Invitrogen™ RNase Zap™ RNase Decontamination Wipes Refill
Artikelnummer. p-4925089
Mængde:
100 ark
300 ark
Produkttype:
Pop-up dispenser, 100 servietter
Refill, 3 x 100 servietter på ruller
Pakningsstørrelse:
Pakke med 100
Pakke med 300
Artikelnummer. 10092824
Brand: Invitrogen™ AM9786
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Invitrogen RNaseZap™ Servietter er RNaseZap™ i et praktisk håndklædeformat. Du tørrer blot RNases af overflader og skyller med RNase-frit vand.
Invitrogen RNaseZap™ Servietter er RNaseZap™ i et praktisk håndklædeformat. Du tørrer blot RNases af overflader og skyller med RNase-frit vand. Leveres som 100 pop-up ark i en enkelt beholder.
• Praktisk håndklædeformat
• Fjerner fuldstændigt RNase-kontamination fra glas- og plastoverflader Ideel til rengøring af arbejdsflader, pipetter og udstyr, der skal være RNase-fri
Virker umiddelbart ved kontakt; ingen bagning eller autoklavering nødvendig Den populære Invitrogen™ RNaseZap™ leveres nu i et praktisk wipe-format. RNaseZap™ Servietter er designet til at eliminere RNase-kontamination på arbejdsflader, pipetter og udstyr, der skal være RNase-fri. RNaseZap™ er en formulering af tre ingredienser, der vides at være aktive mod RNase. Det fjerner effektivt selv høje niveauer af RNase-kontamination, som lignende produkter ikke kan. Med grundig skylning, RNaseZap™ efterlader ingen rester, der er hæmmende for enzymatiske reaktioner.
Bemærk : Komponenterne er pakket separat. Serviettene og RNaseZap™ Opløsningen fyldes i pop-up dispenseren før første brug.
Ordreinfo
Forsendelsestilstand: Stuetemperatur
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Format Servietter
Produkttype Pop-up dispenser, 100 servietter
Indhold og opbevaring Opbevares ved stuetemperatur.
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Mængde 100 ark
Reagenstype RNase kontrolreagens
Produktlinje Ambion, Elektro Zap