Få mere at vide
Invitrogen™ RNase Zap™ RNase Decontamination Wipes Refill
Artikelnummer. 10504625
Skift visning
Mængde:
100 ark
300 ark
Produkttype:
Pop-up dispenser, 100 servietter
Refill, 3 x 100 servietter på ruller
Pakningsstørrelse:
Pakke med 100
Pakke med 300
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Produkttype unitSize
10504625 300 ark Refill, 3 x 100 servietter på ruller Pakke med 300
10092824 100 ark Pop-up dispenser, 100 servietter Pakke med 100
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10504625 Leverandør Invitrogen™ Leverandørnr. AM9788
Edge
Invitrogen RNaseZap™ Servietter er RNaseZap™ i et praktisk håndklædeformat. Du tørrer blot RNases af overflader og skyller med RNase-frit vand.
Invitrogen™ RNaseZap Wipes are RNaseZap™ in a convenient towel format. You simply wipe RNases off of surfaces and rinse with RNase-free water. Supplied as 3 rolls of 100 sheets plus solution to refill existing pop-up dispenser.
Invitrogen RNaseZap™ Servietter er RNaseZap™ i et praktisk håndklædeformat. Du tørrer blot RNases af overflader og skyller med RNase-frit vand. Leveres som 100 pop-up ark i en enkelt beholder.
• Praktisk håndklædeformat
• Fjerner fuldstændigt RNase-kontamination fra glas- og plastoverflader Ideel til rengøring af arbejdsflader, pipetter og udstyr, der skal være RNase-fri
Virker umiddelbart ved kontakt; ingen bagning eller autoklavering nødvendig Den populære Invitrogen™ RNaseZap™ leveres nu i et praktisk wipe-format. RNaseZap™ Servietter er designet til at eliminere RNase-kontamination på arbejdsflader, pipetter og udstyr, der skal være RNase-fri. RNaseZap™ er en formulering af tre ingredienser, der vides at være aktive mod RNase. Det fjerner effektivt selv høje niveauer af RNase-kontamination, som lignende produkter ikke kan. Med grundig skylning, RNaseZap™ efterlader ingen rester, der er hæmmende for enzymatiske reaktioner.
Bemærk : Komponenterne er pakket separat. Serviettene og RNaseZap™ Opløsningen fyldes i pop-up dispenseren før første brug.
Ordreinfo
Forsendelsestilstand: Stuetemperatur
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Format Servietter
Produkttype Refill, 3 x 100 servietter på ruller
Indhold og opbevaring Opbevares ved stuetemperatur.
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Mængde 300 ark
Reagenstype RNase kontrolreagens
Produktlinje Ambion, Elektro Zap