Få mere at vide
Invitrogen™ RNase Zap™ RNase dekontamineringsopløsning
Artikelnummer. 10708345
Skift visning
Mængde:
250 ml
4 l
6 x 250 ml
Produkttype:
Overflade dekontamineringsløsning
Pakningsstørrelse:
1500ml
250ml
Hver
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Produkttype Pakningsstørrelse
10708345 250 ml Overflade dekontamineringsløsning 250ml
12122000 6 x 250 ml Overflade dekontamineringsløsning 1500ml
10186804 4 l Overflade dekontamineringsløsning Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10708345 Leverandør Invitrogen™ Leverandørnr. AM9780
Spar op til 60% på mikrobiologi
Brug rabatkode 28004
Se alle kampagner
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 12-11-2026
Læg i indkøbskurv
Edge
Læg i indkøbskurv
RNase Zap™ RNase Decontamination Solution er en overfladedekontamineringsopløsning, der ødelægger RNaser ved kontakt. Du sprøjter simpelthen RNaseZap™ Opløsning på overfladen, der skal dekontamineres, og skyl den af med RNase-frit vand.
RNaseZap™ RNase Dekontaminationsopløsning er en overfladedekontamineringsløsning, der ødelægger RNaser ved kontakt. Du sprayer RNaseZap™ blot opløsning på overfladen, der skal dekontamineres, og skyller den af med RNase-frit vand.
Egenskaber ved RNaseZap™ RNase-dekontamineringsopløsning:
  • Fjerner fuldstændigt RNase-forurening fra glas- og plastoverflader
  • Udmærker sig ved at fjerne høje niveauer af RNase-forurening, mens lignende produkter fejler
  • Bevist effektiv til at fjerne høje koncentrationer af indtørret RNase A
  • Ideelt til rengøring af arbejdsflader, pipettere og udstyr, der skal være RNase-frit
Brug af RNaseZap-løsning™
Samarbejde med RNA kræver, at der tages særlige forholdsregler for at sikre et RNase-frit miljø. Selv spormængder af RNase kan føre til lavere udbytte fra in vitro transkriptionsreaktioner, nedbrydning under RNA-rensningsprotokoller og varierende resultater i RPA'er og Northerns. RNaseZap™ indeholder tre ingredienser, der virker mod RNase, og har vist sig at være yderst effektive til at fjerne RNase-forurening fra glas, plastikoverflader, bordplader og pipettere. Det har også vist sig at være effektivt til at eliminere RNase-forurening fra mikrofugerør uden at hæmme efterfølgende enzymatiske reaktioner. Leveret i en 250 ml flaske.
RNase-forurening i mikrofugerør
Selvom bekymring for RNase-forurening af ofte håndteret laboratorieudstyr er almindelig og fornuftig, bekymrer forskere sig ofte ikke om RNase-forurening i kommercielt fremstillede produkter som mikrofugerør. Dog havde alle de ubehandlede rør mindst marginale niveauer af RNase-forurening i en undersøgelse af seks standard 1,5 ml mikrofugerør, hvor tre var forskyllet med RNaseZap™ vand og tre ubehandlede, mindst marginale niveauer af RNase-forurening, mens ingen af rørene forskyllede med RNaseZap™ udvist forurening. Derudover havde cirka 10% ved test af kommercielt tilgængelige 'RNase-fri' mikrofugerør en vis RNase-forurening (data ikke vist). Dette kan meget vel forklare de uregelmæssige resultater, som forskere periodisk oplever ved udførelse af RNA-baserede analyser.
Ordreinfo
Forsendelsestilstand: Stuetemperatur
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Produkttype Overflade dekontamineringsløsning
Indhold og opbevaring Opbevares ved stuetemperatur.
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Mængde 250 ml
Reagenstype RNase kontrolreagens
Produktlinje Ambion, RNaseZap