Få mere at vide
Invitrogen™ Ambion™ RNase I, klonet, 100 U/μ L
Artikelnummer. p-4918164
Mængde:
10.000 U
25.000 U
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 10545195
Brand: Invitrogen™ AM2294
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Edge
Spalter effektivt efter alle fire baser af enkeltstrenget RNA i modsætning til RNase A, som kun spalter efter C- og U-rester
RNase I nedbryder alle RNA-dinukleotidbindinger og efterlader et 5'-hydroxyl- og 2',3'-cyklisk monophosphat. RNase I vil nedbryde ethvert RNA til blanding af mononukleotider, dinukleotider og trinukleotider og nedbryder ikke DNA, selvom det vil binde til DNA. Det har markant præference for enkeltstrenget RNA frem for dobbeltstrenget RNA, hvilket gør det muligt for det at fungere godt i ribonukleasebeskyttelsesassays.
  • Leveres i et rør på 10.000U (100U/μ L)
  • Endonuklease-fri, exonuclease-fri, protease-fri
  • Omhyggeligt testet for uspecifik kontaminerende endonuklease-, exonuklease- og proteaseaktivitet
  • Enhedsdefinition: En enhed er mængden af enzym, der kræves for at μproducere 1 g syreopløseligt materiale fra muselever-RNA på 30 min. ved 37 °C
DNA& RNA oprensning& Analyse, nukleasebeskyttelsesassays, nukleinsyregelelektroforese& Blotting
Ordreinfo
Forsendelsesbetingelser: Tøris
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Koncentration 100 U/μ L
Indhold og opbevaring -20°C
Forsendelsestilstand Tøris
Enzym RNase
Mængde 10.000 U
Produkttype RNase I
Produktlinje Ambion