Få mere at vide
Invitrogen™ Ambion™ RNase I, klonet, 100 U/μ L
Artikelnummer. 10545195
Skift visning
Mængde:
10.000 U
25.000 U
Pakningsstørrelse:
Hver
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
10545195 10.000 U Hver
10330065 25.000 U Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10545195 Leverandør Invitrogen™ Leverandørnr. AM2294
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Edge
Spalter effektivt efter alle fire baser af enkeltstrenget RNA i modsætning til RNase A, som kun spalter efter C- og U-rester
RNase I nedbryder alle RNA-dinukleotidbindinger og efterlader et 5'-hydroxyl- og 2',3'-cyklisk monophosphat. RNase I vil nedbryde ethvert RNA til blanding af mononukleotider, dinukleotider og trinukleotider og nedbryder ikke DNA, selvom det vil binde til DNA. Det har markant præference for enkeltstrenget RNA frem for dobbeltstrenget RNA, hvilket gør det muligt for det at fungere godt i ribonukleasebeskyttelsesassays.
  • Leveres i et rør på 10.000U (100U/μ L)
  • Endonuklease-fri, exonuclease-fri, protease-fri
  • Omhyggeligt testet for uspecifik kontaminerende endonuklease-, exonuklease- og proteaseaktivitet
  • Enhedsdefinition: En enhed er mængden af enzym, der kræves for at μproducere 1 g syreopløseligt materiale fra muselever-RNA på 30 min. ved 37 °C
DNA& RNA oprensning& Analyse, nukleasebeskyttelsesassays, nukleinsyregelelektroforese& Blotting
Ordreinfo
Forsendelsesbetingelser: Tøris
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Koncentration 100 U/μ L
Indhold og opbevaring -20°C
Forsendelsestilstand Tøris
Enzym RNase
Mængde 10.000 U
Produkttype RNase I
Produktlinje Ambion