Få mere at vide
Invitrogen™ RNase-fri tips, 1.000μ L størrelse
Volumen (metrisk):
1.000μ l
Pakningsstørrelse:
Pakke med 10
Beskrivelse
Invitrogen™ Tips er kompatible med Eppendorf™ , Finnpipette , Oxford Benchmate™ , Pipetman™ , Proline™ , Rainin , Socorex , og andre mærker af pipetter.
Tekniske data
Tekniske data
| Volumen (metrisk) | 1.000μ l |
| Filtreret | Ikke-filtreret |
| Sterilitet | Steril |
| Produkttype | RNase-fri tips |
| Indhold og opbevaring | Opbevares ved stuetemperatur. |
| Forsendelsestilstand | Stuetemperatur |
| Til brug med (udstyr) | Universal Fit |
| Produktlinje | Ambion |