Få mere at vide
Invitrogen™ Ambion™ RNase A, affinitetsoprenset, 1 mg/ml
Artikelnummer. 10544255
Skift visning
Mængde:
1 mg
200μ g
Pakningsstørrelse:
Hver
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
10544255 1 mg Hver
10095064 200μ g Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10544255 Leverandør Invitrogen™ Leverandørnr. AM2271
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    4195.00 DKK
    4069.65 DKK / 1mg
    Spare 125.35 DKK
    2% Slukket
Visualizza tutte le promozioni
 Begrænset vare
På lager
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Omhyggeligt testet for kontaminerende uspecifik endonuklease-, exonuklease- og proteaseaktivitet
Ambion RNase A er endonuklease, der specifikt spalter 3' af U- og C-rester. Affinity Purified RNase A er beregnet til kritiske applikationer, hvor fravær af DNase og andre ikke-specifikke nukleaseaktiviteter er afgørende.
  • Leveres i ét rør indeholdende 200 μg (1mg/ml)
  • Præparatet indeholder RNase B, en kulhydratisoform af RNase A
DNA& RNA oprensning& Analyse, DNA-ekstraktion, Maxiprep, Midiprep, Miniprep, Nukleasebeskyttelsesassays, Nukleinsyregelelektroforese& Blotting, plasmid DNA-oprensning
Order Info
Forsendelsesbetingelser: Tøris
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Koncentration 1 mg/mL
Indhold og opbevaring -20°C
Forsendelsestilstand Tøris
Enzym RNase
Mængde 1 mg
Produkttype RNase A
Produktlinje Ambion
Må kun bruges til undersøgelsesformål. Må ikke anvendes ved diagnostiske procedurer.
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.