Få mere at vide
Invitrogen™ Ambion™ RNase A, affinitetsoprenset, 1 mg/ml
Artikelnummer. 10095064
Skift visning
Mængde:
1 mg
200μ g
Pakningsstørrelse:
Hver
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
10095064 200μ g Hver
10544255 1 mg Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10095064 Leverandør Invitrogen™ Leverandørnr. AM2270
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1440.00 DKK
    1324.65 DKK / 200µg
    Spare 115.35 DKK
    8% Slukket
Se alle kampagner
 Begrænset vare
På lager
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Omhyggeligt testet for kontaminerende uspecifik endonuklease-, exonuklease- og proteaseaktivitet
Ambion RNase A er endonuklease, der specifikt spalter 3' af U- og C-rester. Affinity Purified RNase A er beregnet til kritiske applikationer, hvor fravær af DNase og andre ikke-specifikke nukleaseaktiviteter er afgørende.
  • Leveres i ét rør indeholdende 200 μg (1mg/ml)
  • Præparatet indeholder RNase B, en kulhydratisoform af RNase A
DNA& RNA oprensning& Analyse, DNA-ekstraktion, Maxiprep, Midiprep, Miniprep, Nukleasebeskyttelsesassays, Nukleinsyregelelektroforese& Blotting, plasmid DNA-oprensning
Ordreinfo
Forsendelsesbetingelser: Tøris
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Koncentration 1 mg/mL
Indhold og opbevaring -20°C
Forsendelsestilstand Tøris
Enzym RNase
Mængde 200μ g
Produkttype RNase A
Produktlinje Ambion