Få mere at vide
Invitrogen™ RNAqueous Total RNA Isolation Kit
Artikelnummer. 10596935
Skift visning
Mængde:
50 forberedelser
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Mængde unitSize
10596935 50 forberedelser Hver
1 options
Artikelnummer. 10596935 Leverandør Invitrogen™ Leverandørnr. AM1912M
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Bruger teknologi til adskillelse af glasfiberfilter
De RNAqueous Sættet er til phenol-fri total RNA-isolering fra 0,1 g til 0,5 g væv eller fra 10 7 til 10 8 celler, ved brug af en guanidinium-baseret lysis/denaturant og glasfiberfilter-separationsteknologi.
  • Praktisk sprøjtebaseret filtrering
  • Kompatibilitet med vakuummanifolder ved behandling af flere prøver
Sådan fungerer det
RNAqueous Kit bruger en kraftfuld kaotrop opløsning til cellelyse, efterfulgt af RNA-binding til glasfiber, der er anbragt i en luer-lock sprøjtefilter. Vaske- og elueringsopløsninger skubbes ganske enkelt gennem filteret ved hjælp af en standardsprøjte (medfølger ikke). Vakuumfiltrering er ikke påkrævet; filterenhederne er dog kompatible med standard vakuummanifolder til behandling af flere prøver på én gang.
Ikke high-throughput kompatibel (manuel)
Applikationer:
DNA og RNA oprensning og analyse, RNA ekstraktion, total RNA isolering, total RNA fra dyreceller og væv
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Isoleringsteknologi Spin kolonne (glasfiberfilter)
Prøvetype Bakterier, Celler, Planteprøver, Væv, Virale prøver, Gær
Endelig produkttype Total RNA
Til brug med (applikation) Northern Blotting, Nuclease Protection Assays, RT-PCR (Endpoint), Real-Time PCR, cDNA Library Construction
Inkluderer 6mL Formaldehyd Load Dye; 60 ml lyse/bindingsopløsning; 60 ml vand til 64 % ethanol; 4 ml lithiumchloridudfældningsopløsning; 40 ml vaskeopløsning 1; 80mL vaskeopløsning 2/3 koncentrat; 50 filterpatroner; 100 Opsamlingsrør; 10 ml elueringsopløsning; Brugsanvisning
Produkttype Sæt med manual
Mængde 50 forberedelser
Mål Total RNA