Få mere at vide
Invitrogen™ RNAvandigt™ -Micro Total RNA Isolation Kit
Artikelnummer. 10516945
Mængde:
50 forberedelser
Artikelnummer. 10516945
Brand: Invitrogen™ AM1931
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Indeholder
50 mikrofilterpatronsamling; 50 mikroelueringsrør; 15 ml vaskeopløsning 1 koncentrat; 28 ml vaskeopløsning 2/3 koncentrat; 25 Lyseopløsning; 200 μL LCM Additiv; 55 μL DNase 2U/μ L; 600 μL 10X DNase I-buffer; 150 μL DNase-inaktiveringsreagens; 5 ml elueringsopløsning
Det RNA-vandige™ -Micro Kit bruges til phenol-fri total RNA-isolering fra prøver i mikrostørrelse (f.eks. fra mindre end 500.000 dyrkede celler, fra få som 10 mikrodissekerede laserindfangningsceller eller fra≤ 10 mg væv) ved hjælp af en guanidinium-baseret lysis/denatureringsmiddel og glasfiberfilter-separationsteknologi.
Det RNA-vandige™ -Micro Kit bruges til phenol-fri total RNA-isolering fra prøver i mikrostørrelse (f.eks. fra mindre end 500.000 dyrkede celler, fra få som 10 mikrodissekerede laserindfangningsceller eller fra≤ 10 mg væv) ved hjælp af en guanidinium-baseret lysis/denatureringsmiddel og glasfiberfilter-separationsteknologi. DNA- fri™ DNA-fjernelsesreagenser er inkluderet i sættet, hvilket gør det isolerede RNA særligt velegnet til RT-PCR. Dette sæt giver:
• Højkoncentreret RNA —for øget følsomhed i downstream-assays
• Isolering af RNA af høj kvalitet fra prøver i mikroskala
• Reagenser/protokol til RNA-genvinding fra
LCM-prøver Sådan virker det
Prøver solubiliseres i en kraftig kaotrop opløsning, og RNA renses på en glasfiberfilterpatron, der er specielt designet til meget små prøver. En simpel ændring af protokollen tillader genvinding af både store og små RNA-arter, herunder tRNA'er, 5S-rRNA'er og mikroRNA'er. RNA'et elueres i et minimalt volumen på 20μ L. Resterende genomisk DNA fjernes effektivt ved hjælp af det DNA- frie™ system inkluderet i sættet. Det RNA-vandige™ -Micro Kit indeholder nok reagenser til 50 RNA-isoleringer af DNA-free RNA.
Ikke high-throughput kompatibel (manuel)
Anvendelser
DNA og RNA oprensning og analyse, RNA ekstraktion, total RNA isolering, total RNA fra dyreceller og væv
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Indhold og opbevaring •50 filterpatroner med opsamlingsrør; opbevares ved stuetemperatur
• 50 elueringsrør (1,5 ml); stuetemperatur
• 15 ml vaskeopløsning 1 (koncentreret); stuetemperatur
• 28 ml vaskeopløsning 2/3 (koncentreret); 4 °
•C 25 ml lyseopløsning; 4 °C
•200μ L LCM Additiv; -20 °C
•55μ L DNase; -20 °C
•600μ L 10X DNase I-buffer; -20 °
•C 150μ L DNase-inaktiveringsreagens; -20 °
•C 5 ml elueringsopløsning; stuetemperatur
Isoleringsteknologi Spinsøjle af silica
Oprensningstid 15 min. (Efter prøvehomogenisering)
Elueringsvolumen 10 –20μ L
Prøvetype Celler, Væv, Laser Capture Microdissection (LCM)
Endelig produkttype Total RNA
High-throughput kompatibilitet Ikke kompatibel med højt gennemløb (manuel)
Til brug med (applikation) RT-PCR, qPCR, cDNA-bibliotekskonstruktion, NGS, Microarray-analyse, Blot-hybridisering, Northern Blotting, In Vitro Translation, Nuclease Protection-assays, nukleinsyremærkning
Mængde 50 forberedelser
Forsendelsestilstand Boks 1: Tøris
Boks 2: Stuetemperatur
Startmaterialemængde Celler:≤ 10 5
Væv:≤ 10 mg
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • RNAqueous - microkit
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 3
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1C
Faresætning
  • H302-Farlig ved indtagelse.
  • H312-Farlig ved hudkontakt.
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
  • H332-Farlig ved indånding.
  • H412-Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
Sikkerhedssætning
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P264-Vask grundigt efter brug.
  • P270-Der må ikke spises, drikkes eller ryges under brugen af dette produkt.
  • P273-Undgå udledning til miljøet.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P310-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/
  • P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P330-Skyl munden.
  • P501b-Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til de lokale/regionale/nationale/internationale forskrifter.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Indeholder: 2-mercaptoethanol, thiocyanic acid