Få mere at vide
Invitrogen™ RNAvandigt™ -96 Total RNA Isolation Kit
Beskrivelse
Det RNA-vandige™ -96 Kit bruges til høj-throughput, phenol-fri total RNA-isolering fra 100 –2.000.000 celler eller –0,1 1,5 mg væv ved hjælp af en guanidinium-baseret lysis/denaturant og glasfiberfilter-separationsteknologi. Sættet indeholder tilstrækkelige reagenser til 192 (2 x 96) RNA-oprensninger. Det RNA-vandige™ -96 Kit er ideelt til isolering af totalt RNA fra flere prøver og meget små prøver.
Brug af RNAqueous™ -96 Kit
Proceduren bruger et RNA-bindende glasfiberfilter og enten vakuumfiltrering eller centrifugeringsmetoder for at give høje udbytter af intakt RNA. En valgfri on-the-filter DNase-behandling kan udføres for at sikre fjernelse af genomisk DNA til RT-PCR-applikationer. 96-brønds pladerne er kompatible med de mest almindelige 96-brønds pladevakuummanifolder og 96-brønds pladecentrifugerotorer. Det RNA-vandige™ -96 Kit giver konsekvent høje udbytter af RNA fra forskellige mængder af udgangsmateriale. Den høje kvalitet af isoleret RNA er illustreret (se figur).
Tilbehørsprodukt The
RNAqueous™ -96 Automated Kit (Kat. Nr. AM1812) er det samme produkt i et format, der er egnet til automatisering.
Tekniske data
Tekniske data
| Indhold og opbevaring | •50 ml nukleasefrit vand; opbevares ved stuetemperatur • 50 ml elueringsopløsning; stuetemperatur • 2 filterplader; stuetemperatur • 2 Samleplader; stuetemperatur • 2 selvklæbende pladeforseglere; stuetemperatur • 2 Pladelåg; stuetemperatur • 50 ml lyse/bindingsopløsning; 4 ° •C 175 ml vaskeopløsning (koncentreret); 4 °C • 53 mL Rebinding Mix; 4 °C •12 ml DNase I-buffer; -20 °C • 1,25 ml DNase I; -20 °C |
| Isoleringsteknologi | Silica-plade |
| Elueringsvolumen | ≥50μ L |
| Prøvetype | Celler, Væv |
| Endelig produkttype | Total RNA |
| High-throughput kompatibilitet | Kompatibel med højt gennemløb |
| Til brug med (udstyr) | MultiPROBE™ II HT |
| Til brug med (applikation) | RT-PCR, qPCR, cDNA-bibliotekskonstruktion, NGS, Microarray-analyse, Blot-hybridisering, Northern Blotting, In Vitro Translation, Nuclease Protection-assays, nukleinsyremærkning |
| Mængde | 192 Forberedelser |
| Forsendelsestilstand | Boks 1: Tøris Boks 2: Stuetemperatur |
| Vis mere |