Få mere at vide
Invitrogen™ RNA sikker™ RNase inaktiveringsreagens
Artikelnummer. 10229254
Skift visning
Mængde:
1 ml
10 ml
Pakningsstørrelse:
Hver
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
10229254 10 ml Hver
10066044 1 ml Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10229254 Leverandør Invitrogen™ Leverandørnr. AM7006
Følg Workflowet - Udforsk besparelserne
Brug rabatkode 27967
Se alle kampagner
 Begrænset vare
På lager
Invitrogen™ RNAsecure™ (anmeldte patenter) er et unikt ikke-enzymatisk reagens, der irreversibelt vil inaktivere RNaser i opløsning.
Invitrogen™ RNAsecure™ (anmeldte patenter) er et unikt ikke-enzymatisk reagens, der irreversibelt vil inaktivere RNaser i opløsning.
• Ingen autoklavering efter behandling
• Sikker, brugervenlig reagens inaktiverer RNaser i opløsninger
• Inaktiveringsprocessen kan gentages for at beskytte mod nyligt indførte forurenende stoffer
• Kompatibel med nedstrømsprocedurer, såsom RT-PCR og in vitro-transkription Inaktiver RNaser i
Tris og andre opløsninger, der ikke kan behandles med DEPC RNase-kontamination i reagenser, der bruges til RNA-isolering og -analyse, kan bidrage til eksperimentel inkonsistens og i værste fald kan forårsage eksperimentel fiasko.
Traditionelt er DEPC blevet brugt til at behandle opløsninger, der kommer i kontakt med RNA. DEPC-behandling er tidskrævende, muligvis farlig og eliminerer kun RNaser, der er til stede på tidspunktet for DEPC-behandling. Derudover kan nogle opløsninger (f.eks. primære aminholdige forbindelser såsom Tris) slet ikke behandles med DEPC. Endelig skal DEPC inaktiveres ved autoklavering efter behandling for at forhindre det i at forstyrre nedstrøms enzymatiske reaktioner.
RNAsecure™ Reagens eliminerer disse problemer. I modsætning til DEPC, RNAsecure™ kan bruges på stort set enhver opløsning og kræver ikke autoklavering efter behandling.
Et unikt træk ved RNAsecure™ er, at genopvarmning efter den indledende behandling vil reaktivere det RNase-ødelæggende middel for at eliminere eventuelle nye forurenende stoffer. RNAsecure™ leveres som et 25X koncentreret lager. Det tilsættes til opløsninger som en del af reaktioner (in vitro transkription, RT-PCR osv.), før tilsætning af enzymer, og opvarmes til 60 C i °10 minutter for at inaktivere RNase.
Ordreinfo
Forsendelsesbetingelser: Tøris
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Indhold og opbevaring Opbevar RNA sikkert™ ved -20 °C.
Til brug med (applikation) RT-PCR, in vitro transkription
Produktlinje Ambion, RNAsikkert
Produkttype RNase kontrolreagens
Renhed Molekylærbiologi karakter
Mængde 10 ml
Forsendelsestilstand Tøris
Form Væske