Få mere at vide
Invitrogen™ RNA senere™ stabiliseringsopløsning
Artikelnummer. p-4918684
Skift visning
Mængde:
1 x 250 ml
100 ml
20 x 5 ml
20 x 5 ml, med manuel
50 x 1,5 ml
50 x 1,5 ml, med manuel
500 ml
Pakningsstørrelse:
100ml
250ml
500ml
75ml
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
10620036 50 x 1,5 ml 75ml
10066334 50 x 1,5 ml, med manuel 75ml
10594445 20 x 5 ml 100ml
10381085 20 x 5 ml, med manuel 100ml
10564445 100 ml 100ml
10391085 1 x 250 ml 250ml
10427114 500 ml 500ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Artikelnummer. 10620036 Leverandør Invitrogen™ Leverandørnr. AM7022
RNAlater RNA-stabiliseringsopløsning stabiliserer og beskytter cellulært RNA i intakte, ufrosne vævsprøver, hvilket eliminerer behovet for straks at behandle vævsprøver eller at fryse prøver i flydende nitrogen til senere behandling.
RNAlater RNA-stabiliseringsopløsning stabiliserer og beskytter cellulært RNA i intakte, ufrosne vævsprøver, hvilket eliminerer behovet for straks at behandle vævsprøver eller at fryse prøver i flydende nitrogen til senere behandling. Vævsstykker kan høstes og nedsænkes i RNA later RNA-stabiliseringsopløsning til opbevaring uden at bringe kvaliteten eller mængden af RNA i fare efter efterfølgende RNA-isolering. Fordele ved at bruge RNA later RNA-stabiliseringsløsning:
  • Effektivitet—stabiliserer RNA i 1 dag ved 37°C, 1 uge ved 25°C, 1 måned ved 4°C eller på°ubestemt tid ved -20°C
  • Enkelthed —et enkelt reagens, der øjeblikkeligt inaktiverer RNaser og stabiliserer RNA i væv eller celler
  • Bekvemt —ingen grund til at fryse prøver i flydende nitrogen eller haste prøver tilbage til laboratoriefryseren
  • Mobilitet —perfekt til vævsopsamling 'i marken'
  • Alsidighed —kompatibel med mange RNA-isoleringsprocedurer, inklusive de fleste RNA-isoleringssæt
Anvendelser
RNAlater RNA-stabiliseringsopløsning er blevet testet på en række pattedyrsvæv, planter, E. coli, Xenopus, fisk og Drosophila. Den er ideel til:
  • Beskyttelse af RNA-integritet i væv rigt på RNaser
  • Indsamling af prøver fra forskellige tidspunkter uden at skulle behandle prøverne fra hvert tidspunkt med det samme
  • Arkivering af væv til fremtidig mikrodissektion
  • Nedsænkning af dyrs hulrum eller organer for at stabilisere RNA under lange dissektionsprocedurer
  • Indsamling af prøver på steder (f.eks. hospitaler, feltsteder, rumfærger), hvor øjeblikkelig RNA-isolering ikke er mulig
  • Forsendelse af prøver på våd is eller endda ved stuetemperatur, hvis de sendes fra dag til dag
RNA later RNA-stabiliseringsopløsningsprocedure
Det dissekerede væv (mindre end 0,5 cm i en hvilken som helst dimension) nedsænkes simpelthen i ca. 5 volumener af RNAlater -opløsning ved stuetemperatur. Opløsningen gennemtrænger cellerne og stabiliserer RNA'et. Prøven kan derefter opbevares på ubestemt tid ved -20°C (vævet fryser ikke), ved 4°C i op til en måned eller ved 25°C i op til en uge. Til RNA-isolering fjernes vævet simpelthen fra RNA later -opløsningen og behandles, som om det lige var blevet høstet. De fleste væv kan overføres direkte til en lyseringsbuffer og homogeniseres. Prøver behandlet med RNA later -opløsning og derefter frosset kan males med morter og støder eller optøs og behandles som frisk væv uden bekymring for cellebrud og frigivelse af RNaser, da RNaserne allerede er blevet inaktiveret. Celler kan spindes ud og derefter tilføjes til lyseringsbuffer, eller i nogle tilfælde kan RNA later -opløsning tilsættes sammen med cellerne direkte til lyseringsbufferen.
Kompatibel med en række procedurer
RNAlater RNA-stabiliseringsopløsning er kompatibel med et-trins RNA-isoleringsmetoder, såsom TRIzol-reagens; med glasbindingsmetoder, såsom Qiagens RNeasy eller Ambion RNAqueous-sæt; med syrefenolekstraktionsmetoder, såsom Ambion ToTALLY RNA-sæt; og med metoder, der bruger oligo(dT)-udvælgelse af mRNA, såsom Ambion Poly(A)Purist™-sæt. Intern forskning samt nyligt offentliggjort uafhængig forskning viser, at brugen af RNAlater RNA-stabiliseringsløsning til vævsopbevaring ikke påvirker resultatet af efterfølgende RNA-ekspressionsanalyseeksperimenter sammenlignet med andre behandlingsmetoder.
Ordreinfo
Forsendelsestilstand: Stuetemperatur
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Indhold og opbevaring Opbevares ved stuetemperatur.
Oversigt RNAlater™-stabiliseringsopløsning
Produktlinje Ambion, RNAsenere
Produkttype RNA-opbevaringsreagens
Mængde 50 x 1,5 ml
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Form Væske