Få mere at vide
Invitrogen™ RNA senere™ stabiliseringsopløsning
Artikelnummer. 10620036
Skift visning
Mængde:
1 x 250 ml
100 ml
20 x 5 ml
20 x 5 ml, med manuel
50 x 1,5 ml
50 x 1,5 ml, med manuel
500 ml
Packungsgröße:
100ml
250ml
500ml
75ml
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Packungsgröße
10620036 50 x 1,5 ml 75ml
10066334 50 x 1,5 ml, med manuel 75ml
10594445 20 x 5 ml 100ml
10381085 20 x 5 ml, med manuel 100ml
10564445 100 ml 100ml
10391085 1 x 250 ml 250ml
10427114 500 ml 500ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 10620036 Lieferant Invitrogen™ Lieferanten-Nr. AM7022
Black Friday starter her
Brug rabatkode 27984
Alle Werbeaktionen anzeigen
 Begrænset vare
På lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
RNAlater RNA-stabiliseringsopløsning stabiliserer og beskytter cellulært RNA i intakte, ufrosne vævsprøver, hvilket eliminerer behovet for straks at behandle vævsprøver eller at fryse prøver i flydende nitrogen til senere behandling.
RNAlater RNA-stabiliseringsopløsning stabiliserer og beskytter cellulært RNA i intakte, optøede vævsprøver, hvilket eliminerer behovet for straks at behandle vævsprøver eller fryse prøver i flydende nitrogen til senere behandling. Vævsstykker kan høstes og nedsænkes i RNAlater RNA-stabiliseringsopløsning til opbevaring uden at gå på kompromis med kvaliteten eller mængden af RNA, der opnås efter efterfølgende RNA-isolering. Fordele ved brug af RNAlater RNA-stabiliseringsopløsning:
  • Effektivitet – stabiliserer RNA i 1 dag ved 37 °C, 1 uge ved 25 °C, 1 måned ved 4 °C eller på ubestemt tid ved -20 °C
  • Enkelhed–: et enkelt reagens, der straks inaktiverer RNaser og stabiliserer RNA i væv eller celler
  • Bekvemmelighed–: ingen grund til at fryse prøver i flydende nitrogen eller skynde sig tilbage til laboratoriefryseren
  • Mobilitet – perfekt til vævsindsamling 'i marken'
  • Alsidighed – kompatibel med mange RNA-isolationsprocedurer, herunder de fleste RNA-isoleringssæt
Applikationer
RNAlater RNA Stabiliseringsopløsning er blevet testet på en række pattedyrvæv, planter, E. coli, Xenopus, fisk og Drosophila. Den er ideel til:
  • Beskyttelse af RNA-integritet i væv rigt på RNaser
  • At indsamle prøver fra forskellige tidspunkter uden straks at skulle behandle prøverne fra hvert tidspunkt
  • Arkivering af væv til fremtidig mikrodissektion
  • Nedsænkning af dyrehulrum eller organer for at stabilisere RNA under langvarige dissektionsprocedurer
  • Indsamling af prøver på steder (f.eks. hospitaler, feltsteder, rumfærgen), hvor øjeblikkelig RNA-isolering ikke er mulig
  • Forsendelse af prøver på våd is eller endda ved stuetemperatur, hvis de sendes natten over
RNAlater RNA-stabiliseringsløsningsprocedure
Det dissekerede væv (mindre end 0,5 cm i en enkelt dimension) nedsænkes blot i cirka 5 volumen RNAlater opløsning ved stuetemperatur. Opløsningen gennemtrænger cellerne og stabiliserer RNA'et. Prøven kan derefter opbevares ubestemt ved -20 °C (vævet fryser ikke), ved 4 °C i op til en måned eller ved 25 °C i op til en uge. Ved RNA-isolering fjernes vævet blot fra RNAlater opløsningen og behandles, som om det netop var høstet. De fleste væv kan overføres direkte til en lysebuffer og homogeniseres. Prøver, der behandles med RNAlater opløsning og derefter fryses, kan males med morter og støder eller tøs op og behandles som frisk væv uden hensyn til cellebrud og frigivelse af RNaser, da RNaserne allerede er inaktiveret. Celler kan spinnes ud og derefter tilsættes lysebufferen, eller i nogle tilfælde kan opløsningen RNAlater tilsættes sammen med cellerne direkte til lysisbufferen.
Kompatibel med en række forskellige procedurer
RNAlater RNA Stabiliseringsopløsning er kompatibel med ét-trins RNA-isolationsmetoder, såsom TRIzol Reagens; med glasbindingsmetoder som Qiagens RNeasy eller kittet RNAqueous Ambion ; med syrephenol-ekstraktionsmetoder som Ambion ToTALLY RNA-kittet; og med metoder, der bruger oligo(dT)-udvælgelse af mRNA, såsom sættet Ambion Poly(A)Purist™. Intern forskning, såvel som nyligt offentliggjort uafhængig forskning, indikerer, at brugen af RNAlater RNA-stabiliseringsopløsning til vævsopbevaring ikke påvirker resultatet af efterfølgende RNA-ekspressionsanalyseeksperimenter sammenlignet med andre behandlingsmetoder.
Ordreinfo
Forsendelsestilstand: Stuetemperatur
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Indhold og opbevaring Opbevares ved stuetemperatur.
Oversigt RNAlater™-stabiliseringsopløsning
Produktlinje Ambion, RNAsenere
Produkttype RNA-opbevaringsreagens
Mængde 50 x 1,5 ml
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Form Væske
Må kun benyttes til forskningsformål. Må ikke anvendes ved diagnostiske procedurer.