Få mere at vide
Invitrogen™ RNA senere -™ICE Frozen Tissue Transition Solution
Artikelnummer. 10584445
Skift visning
Mængde:
25 ml
10 x 25 ml
Pakningsstørrelse:
250ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
10584445 25 ml -
15227289 10 x 25 ml 250ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10584445 Leverandør Invitrogen™ Leverandørnr. AM7030
Følg Workflowet - Udforsk besparelserne
Brug rabatkode 27967
Se alle kampagner
 Begrænset vare
På lager
RNAlater-ICE er et nyt reagens til at overføre frosset væv til en tilstand, der let kan behandles til ekstraktion af RNA af høj kvalitet.
RNAlater-ICE er et nyt reagens til at overføre frosset væv til en tilstand, der let kan behandles til ekstraktion af høj kvalitet RNA. Frosne væv nedsænkes blot i RNAlater-ICE og får lov til at tø op natten over ved -20 °C. Når vævet er tøet, kan det behandles som frisk væv ved hjælp af standard RNA-isoleringsprocedurer. Ikke mere besværlig maling af frosset væv for at beskytte RNA'et.
  • Behandle tidligere frosne væv som friskhøstede prøver
  • Optøning af væv i RNAlater-ICE beskytter RNA mod nedbrydning
  • Ikke mere vævspulverisering med morter og støder og besværlig overførsel af krudt til rør
  • Tildele nemt frosne vævsprøver til flere eksperimenter
  • Hurtigfrysning af væv bevarer RNA
Ofte er væv, der skal opbevares før RNA-isolering, 'snap'- eller 'flash'-frosset på tøris eller i flydende nitrogen for at bevare RNA's integritet. RNA i væv er stabilt, mens det fryses ved -80 °C, men optøning af vævet før eller under dets forstyrrelse kan resultere i RNA-nedbrydning. Dette gælder også, hvis vævet tøer op under denatureringsopløsningen.
Behandling af frosne væv er problematisk
Frosne væv males typisk med en afkølt morter og støder for at opretholde RNA-kvaliteten. Flydende nitrogen skal tilsættes morteren for at holde prøven frossen, mens den males. For flere prøver er denne proces arbejdskrævende. Enten er der behov for et separat morter- og stødersæt til hver prøve, eller også skal sættet tøs op og renses efter hver prøve er behandlet for at undgå krydskontaminering. Pulveriseret væv kan også tø op under overførsel til et homogeniseringskar. Dette resulterer ofte i dannelse af klumper, der ikke let spreder sig i lysisopløsningen, hvilket resulterer i RNA-nedbrydning og tab. Meget små prøver bør straks homogeniseres i lysisopløsningen, hvilket igen kan være besværligt, hvis der er flere prøver, der skal behandles.
Behandl frossent væv uden at bringe RNA's integritet i fare
RNAlater-ICE løser alle disse problemer. Nedsænk blot frosne vævsprøver i 10 volumener RNAlater-ICE og opbevar dem natten over ved -20 °C (opløsningen forbliver flydende ved disse temperaturer). Når vævet tøer op, beskyttes RNA's integritet. Når vævet er behandlet, kan det sikkert opbevares ved 4 °C eller endda ved stuetemperatur (i en begrænset periode) og kan yderligere dissekeres eller behandles før homogenisering i en standard RNA-isolationslysebuffer. Dermed kan den samme frosne vævsprøve bruges flere gange til forskellige eksperimenter uden at gå på kompromis med RNA-integriteten.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Indhold og opbevaring 25 ml RNAlater-ICE-opløsning; stuetemperatur
Oversigt RNA-opbevaringsreagens
Prøvetype Væv (frosset)
Mængde 25 ml
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Frozen Tissue Transition Solution
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Brandfarlig væske Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet efter enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H225-Meget brandfarlig væske og damp.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H371-Kan forårsage organskader.
Sikkerhedssætning
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P260-Indånd ikke pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P264-Vask grundigt efter brug.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P308+P313-VED eksponering eller mistanke om eksponering: Søg lægehjælp.
  • P370+P378-Ved brand: Anvend til brandslukning.
  • P403+P235-Opbevares på et godt ventileret sted. Opbevares køligt.
  • P501b-Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til de lokale/regionale/nationale/internationale forskrifter.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: ethanol, methanol, isopropanol
Må kun benyttes til forskningsformål. Må ikke anvendes ved diagnostiske procedurer.