Få mere at vide
Invitrogen™ RNA Fragmenteringsreagenser
Artikelnummer. 10426914
Skift visning
Mængde:
200 reaktioner
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Mængde unitSize
10426914 200 reaktioner Hver
1 options
Artikelnummer. 10426914 Leverandør Invitrogen™ Leverandørnr. AM8740
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Til fragmentering af aRNA før hybridisering med oligonukleotid-arrays
Protokollen er enkel, hurtig og kan gennemføres på mindre end 20 min. Tilstrækkelig Invitrogen™ reagenser er inkluderet til 200 rxns. Mange protokoller til brug af amplificeret RNA i mikroarray-analyse anbefaler at fragmentere aRNA'et før hybridisering med et oligonukleotid-mikroarray. Dette fragmenteringstrin forbedrer hybridiseringskinetikken med de arrayerede oligonukleotider og kan føre til forstærket signal. Protokollen er enkel. Bland aRNA'et med Invitrogen 10X RNA Fragmentation Reagens og opvarm til °70 C i 15 min. Reaktionen standses derefter ved tilsætning af stopopløsningen og placeres på is, indtil den er klar til hybridisering med mikroarrayet. Den gennemsnitlige størrelse af de resulterende fragmenter vil være 60-200 nukleotider. Op til μ10 g RNA kan fragmenteres i en 10 L μrxn.
Genekspressionsanalyse og genotypning, mikroarray-analyse
Ordreinfo
Forsendelsestilstand: Stuetemperatur
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Produkttype RNA Fragmenteringsreagens
Koncentration 10 X
Indhold og opbevaring 10X Fragmentation Reagens og Stop Solution skal opbevares ved stuetemperatur.
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Produktlinje Ambion
Mængde 200 reaktioner
Form Væske