Få mere at vide
Invitrogen™ Århundrede™ -Plus RNA-markører
Beskrivelse
Invitrogen™ RNA århundrede™ -Plus markører er umærkede til farvning med EtBr og leveres i et rør indeholdende 50μ g i en koncentration på 1 mg/ml. Markører er forblandet for at give ækvivalent farvning på en 5% polyacrylamid/8 M urinstofgel og er anvendelige som RNA-størrelsesstandarder ved denaturerende gelelektroforese. 1 til 2μ g (2 til 4μ L) markører vil generere 7 distinkte bånd på en TBE-Urea acrylamidgel med EtBr-farvning. Testet til at være nukleasefri og stabil natten over ved 37 °C. Kompatibel med denaturerende agarose og denaturerende polyacrylamidgeler.
Ordreinfo
Forsendelsesbetingelser: Tøris
Tekniske data
Tekniske data
| Indhold og opbevaring | Gem nedenfor– 70 °C. |
| Koncentration | 1 mg/ml |
| Klar til at indlæse | Nej |
| Størrelsesområde | 0,1 til 1 kb |
| Gel kompatibilitet | Denaturerende agarosegeler, denaturerende polyakrylamidgeler |
| Masse | 50μ g |
| Mængde | 1 rør |
| Forsendelsestilstand | Tøris |
| Produktlinje | Ambion, RNA-århundredet |
| Produkttype | RNA-markør |