Få mere at vide
Invitrogen™ RNA 6000 stige
Beskrivelse
0,2Kb-båndet har en koncentration på 20ng/μ L (A260). RNA 6000-stigen er designet til brug med Agilents lab-on-a-chip. Der medfølger tre rør μpå hver 20 L. 150 ng (1 μL) vil generere 6 forskellige bånd, når de køres på et RNA Labchip™ ved at bruge Total RNA eller mRNA assayet. Kompatibel med RNA LabChip .
DNA- og RNA-oprensning og -analyse, nukleinsyrekvantificering, RNA-kvantificering
Ordreinfo
Forsendelsesbetingelser: Tøris
Tekniske data
Tekniske data
| Indhold og opbevaring | Opbevar på nedenfor– 70 °C. |
| Koncentration | 150μ g/ml |
| Produkttype | RNA 6000 stige |
| Klar til at indlæse | Nej |
| Størrelsesområde | 0,2 til 6 kb |
| Gel kompatibilitet | RNA LabChip |
| Produktlinje | Ambion |
| Mængde | 3 rør |
| Forsendelsestilstand | Tøris |