Få mere at vide
Invitrogen™ RiboPure™ RNA-oprensningskit, gær
Artikelnummer. 10628999
Skift visning
Mængde:
50 forberedelser
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
10628999 50 forberedelser Hver
1 options
Artikelnummer. 10628999 Leverandør Invitrogen™ Leverandørnr. AM1926
Få en enklere genekspressionsarbejdsgang
Brug rabatkode 27954
Se alle kampagner
 Begrænset vare
På lager
Til isolering af ekstremt højkvalitets RNA fra gær uden brug af enzymatiske forbehandlinger, der kan ændre genekspressionsprofiler.
Til isolering af ekstremt højkvalitets RNA fra gær uden brug af enzymatiske forbehandlinger, der kan ændre genekspressionsprofiler. hver Invitrogen kit indeholder tilstrækkelige reagenser til 50 oprensninger hver fra 10 7 til 10 8 gærceller.
Det har traditionelt været vanskeligt at isolere RNA af høj kvalitet fra gær på grund af problemer med at forstyrre cellerne. Mange protokoller bruger enzymatiske forbehandlinger, der kan påvirke genekspressionsmønstre. RiboPure-Yeast RNA Isolation Kit bruger ingen enzymatiske forbehandlinger og ændrer således ikke ekspressionsprofiler. Den kombinerer en enkel og effektiv glasperle/ettrins phenol-–medieret forstyrrelse vha Invitrogen's Vortex Bead Beater Adapter efterfulgt af et glasfiberfilter– baseret RNA-oprensningstrin. Efter DNase-behandling med den medfølgende DNA- fri™ Reagenser, det resulterende RNA er usædvanligt rent og indeholder lidt eller intet genomisk DNA (mindre end 0,05%). Sættet har været flittigt brugt kl Invitrogen at isolere RNA af høj kvalitet fra Saccharomyces cerevisiae , Schizosaccharomyces pombe , Pichia pastoris og Candida albicans . Sættet giver det højeste udbytte af enhver testet metode fra hver af disse arter.
  • Højeste udbytte af totalt RNA tilgængeligt
  • Ingen enzymatisk forbehandling nødvendig
  • Inkluderer DNA- fri™ Reagenser
Ikke high-throughput kompatibel (manuel)
Ansøgninger :
DNA og RNA oprensning og analyse, RNA ekstraktion, total RNA isolering, total RNA fra gær
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Indhold og opbevaring •50 1,5-ml rør med skruelåg; opbevares ved stuetemperatur
• 50 filterpatroner; stuetemperatur
• 100 opsamlingsrør (2 ml); stuetemperatur
• 24 ml lysisbuffer; 4°C
• 2,4 ml 10% SDS; 4 °C
• 24 mL Phenol:Chloroform:IAA; 4 °C
• 95 ml bindende buffer; 4 °
•C 35 ml vaskeopløsning 1; 4 °
•C 50 ml vaskeopløsning 2/3 (koncentreret); 4 °
•C 5 ml elueringsopløsning; 4 °C
• 80 g Zirconia perler; -20 °C
•550μ L 10X DNase 1 buffer; -20 °C
•200μ L DNase 1; -20 °
•C 550μ L DNase-inaktiveringsreagens; -20 °C
Isoleringsteknologi Spin kolonne (glasfiberfilter)
Oprensningstid 1,5 time. (Inklusiv DNase-behandling)
Elueringsvolumen 50 100–μ L
Prøvetype Gær
Endelig produkttype Total RNA
High-throughput kompatibilitet Ikke kompatibel med højt gennemløb (manuel)
Til brug med (applikation) RT-PCR, qPCR, cDNA-bibliotekskonstruktion, NGS, Microarray-analyse, Blot-hybridisering, Northern Blotting, In Vitro Translation, Nuclease Protection-assays, nukleinsyremærkning
Mængde 50 forberedelser
Forsendelsestilstand Boks 1: Tøris
Boks 2: Stuetemperatur
Startmaterialemængde Op til 10 8 celler
Udbytte Op til 300μ g