Få mere at vide
Invitrogen™ RiboPure™ RNA-rensningssæt, blod
Artikelnummer. 10448834
Skift visning
Mængde:
40 forberedelser
Pakningsstørrelse:
100g
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
10448834 40 forberedelser 100g
1 options
Artikelnummer. 10448834 Leverandør Invitrogen™ Leverandørnr. AM1928
Følg Workflowet - Udforsk besparelserne
Brug rabatkode 27967
Se alle kampagner
 Begrænset vare
På lager
Indeholder
25 ml elueringsopløsning; 40 ml lyseringsopløsning; 25mL syre-phenol:chloroform; 5 ml natriumacetatopløsning; 35 ml vaskeopløsning 1; 70mL Vask 2/3 koncentrat; 100mL RNA senere Opløsning; 40 filterpatroner; 80 Samlerør; 100 μL DNase I, 8 U/μ L; 850 μL 20X DNase-buffer; 1,2 ml DNase-inaktiveringsreagens; 1mL Formaldehyd Load Dye. Dette kit indeholder nok reagenser til 40 RNA-isolering fra –300 500 μL fuldblod.
RiboPure™ -Blood Kit er til isolering af højkvalitets RNA direkte fra fuldblod.
RiboPure™ -Blood Kit er til isolering af højkvalitets RNA direkte fra fuldblod. Sættet kombinerer to metoder til RNA-oprensning for effektivt at fjerne blodkomponenter (protein, hæm, genomisk DNA og RNaser), der kan kompromittere nedstrømsprocedurer. Sættet indeholder tilstrækkelige reagenser til 40 RNA-oprensninger fra fuldblodsprøver fra 0,3 –0,5 ml hver.
Fordele ved RiboPure™ - Blodsæt:
• Rens totalt RNA direkte fra fuldblod uden —forudgående genvinding af WBC'er
• Enkel, hurtig procedure —fra blod til RNA på mindre end 30 minutter
• Inkluderer RNA senere™ Opbevar —blodprøver i opløsning i 3 dage eller mere ved stuetemperatur
• Inkluderer DNA- fri™ Reagenser —til klargøring af RNA til RT-PCR og array-
analyse Anvendelser
RiboPure™ -Blood Kit producerer høje udbytter af rent RNA direkte fra fuldblod, hvilket eliminerer behovet for at isolere WBC'er før RNA-oprensning. RNA genvundet ved hjælp af RiboPure™ -Blood Kit kan bruges i de mest udfordrende applikationer, inklusive real-time RT-PCR og array analyse. Gennemsnitlige udbytter af RNA er mellem –2 4μ g/0,5 ml fuldblod (variation skyldes forskelle i WBC-tal mellem prøver).
Stabilisere RNA i fuldblod
Ved indsamling af blodprøver til RNA-analyse er det ofte nødvendigt at opbevare prøverne før RNA-isolering. RiboPure™ -Blood Kit indeholder RNA senere ™Opløsning til stabilisering af RNA i fuldblod. Det også“ fryser” cellernes genekspressionsprofil. Behandlede prøver kan opbevares sikkert ved omgivelsestemperatur i længere perioder (op til tre dage eller mere). Blodprøver lagret i RNA senere.™ Opløsning giver RNA af sammenlignelig kvalitet med blodprøver, der behandles direkte (se figur).
Enkel procedure giver meget rent RNA
RiboPure™ - Blodproceduren består af tre trin: 1) tilsætning af lyseringsopløsning direkte til RNA senere ™behandlet eller frisk fuldblod, 2) indledende RNA-oprensning ved phenol/chloroform-ekstraktion og 3) endelig RNA-oprensning på et glasfiberfilter. En yderligere DNase-behandling kan derefter udføres med DNA-free™ Reagenser inkluderet i sættet. Hele proceduren, inklusive DNase-behandling, kan gennemføres på mindre end 1 time.
Tilbehørsprodukter RNA'et
kan efterfølgende beriges for hvide blodlegemer (WBC) mRNA ved hjælp af vores GLOBINclear™ Kits til selektivt at fjerne globin-transskriptioner. Musen RiboPure™ -Blood RNA Isolation Kit (Kat. nr. AM0951) er også tilgængeligt til genvinding af totalt RNA —og eventuelt mikroRNA —direkte fra muse- eller rotteblod. Mus RiboPure™ -Blod inkluderer prøverør, der er forudindlæst med RNA senere- ™opløsning for at forhindre RNA-nedbrydning og bevare RNA-profiler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Indhold og opbevaring •25 ml elueringsopløsning (4 °C)
• 40 ml lyseopløsning (4 °C)
• 25 ml syre-phenol: chloroform (°4 C)
• 5 ml natriumacetatopløsning (4 C)°
• 35 ml vaskeopløsning 1 (stuetemperatur/4 C)°
• 70 mL Vask 2/3 koncentrat (stuetemperatur/4 °C)
• 100 ml RNA senere™ opløsning (stuetemperatur)
• 40 filterpatroner (stuetemperatur)
• 80 Collecion rør (stuetemperatur)
• 100μ L DNase I, 8 U/μ L (-°20 C, frostfri)
• 850μ L 20X DNase Buffer (-°20 C)
• 1,2 mL DNase-inaktiveringsreagens (-20 °C)
• 1 mL Formaldehyd Load Dye (-°20 C)
Dette kit indeholder nok reagenser til 40 RNA-isolering fra 300-500μ L fuldblod.
Format Filterpatron, Rør
Isoleringsteknologi Økologisk udvinding, Spinsøjle
Oprensningstid 30 min.
Prøvetype Blod
Endelig produkttype Total RNA
High-throughput kompatibilitet Ikke kompatibel med højt gennemløb (manuel)
Til brug med (applikation) Microarray-analyse, realtids kvantitativ PCR (qPCR), omvendt Transcriptase PCR (RT-PCR), Northern Blotting
Antal reaktioner 40 forberedelser
Produktlinje Ambion, RiboPure
Mængde 40 forberedelser
Startmaterialemængde Op til 0,5 ml fuldblod
Mål Total RNA
Udbytte 4μ g