Få mere at vide
Invitrogen™ RiboPure™ RNA-oprensningskit
Beskrivelse
Kittet Ambion™ RiboPure™ er designet til hurtig oprensning af højkvalitets RNA fra vævsprøver eller dyrkede celler. Kittet kombineres TRI Reagent™ med glasfiberfilterrensning for at opnå usædvanligt rent RNA, fri for restproteiner og lipider. Kittet indeholder tilstrækkelige reagenser til 50 rensninger fra 1.100 –mg væv eller 0,1 –stk. 20 x 106 kultiverede celler hver.
- Giver den højeste renhed af RNA, der er opnået
- Ideelt til de mest strenge downstream-applikationer
- Håndterer problematiske prøver med lethed
- Hurtig (under 30 minutter) og nem procedure
RNA isoleret med RiboPure™ Kit er velegnet til brug i alle almindelige downstream-applikationer, herunder cDNA-syntese, realtids- og slutpunkt-RT-PCR, mikroarray-analyse, northern blots og RNase-beskyttelsesassays. Protokollen RiboPure™ er særligt velegnet til behandling af prøver, der er svære at forstyrre, eller prøver med store mængder ribonuklease eller andre forurenende stoffer. Prøver homogeniseres først i TRI Reagent™, en monofasisk opløsning indeholdende phenol og guanidinthiocyanat for hurtigt at lysere celler og inaktivere nukleaser. Tilsætning af bromochloropropan (BCP) resulterer i separation af homogenatet i vandige og organiske faser. RNA opdeles til den vandige fase, mens DNA og protein forbliver i interfase- og organisk fase. Den vandige fase fjernes og føres gennem et glasfiberfilter, der binder RNA'et. Filteret vaskes, og RNA'et elueres. Proceduren er kompatibel med væv, der senere er lagret i AmbionsRNA™. Det samlede RNA-udbytte er typisk 100.500 – μg pr. 100 mg væv, afhængigt af vævstypen.
Ordreinfo
Forsendelsestilstand: Stuetemperatur
Tekniske data
Tekniske data
| Indhold og opbevaring | •50 mL TRI-reagens; opbevares °ved •4 C 50 filterpatroner; stuetemperatur • 100 opsamlingsrør (2 ml); stuetemperatur • 60 ml vaskeopløsning (koncentreret); stuetemperatur • 11 ml elueringsbuffer; stuetemperatur |
| Isoleringsteknologi | Spin kolonne (glasfiberfilter) |
| Oprensningstid | 30 min. (Efter prøvehomogenisering) |
| Elueringsvolumen | 100μ L |
| Prøvetype | Celler, Væv |
| Endelig produkttype | Total RNA |
| High-throughput kompatibilitet | Ikke kompatibel med højt gennemløb (manuel) |
| Til brug med (applikation) | RT-PCR, qPCR, cDNA-bibliotekskonstruktion, NGS, Microarray-analyse, Blot-hybridisering, Northern Blotting, In Vitro Translation, Nuclease Protection-assays, nukleinsyremærkning |
| Produkttype | Sæt |
| Mængde | 50 forberedelser |
| Vis mere |
Sikkerhed og håndtering
- TRI Reagent
- Fare
- Akut toksicitet Kategori 4
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
- Hudætsning/hudirritation Kategori 1B
- Specifik målorgantoksicitet efter gentagen eksponering Kategori 2
- H302-Farlig ved indtagelse.
- H312-Farlig ved hudkontakt.
- H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
- H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
- H332-Farlig ved indånding.
- H373-Kan forårsage organskader.
- P202-Anvend ikke produktet, før alle advarsler er læst og forstået.
- P233-Hold beholderen tæt lukket.
- P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
- P264-Vask grundigt efter brug.
- P270-Der må ikke spises, drikkes eller ryges under brugen af dette produkt.
- P271-Brug kun udendørs eller i et rum med god udluftning.
- P273-Undgå udledning til miljøet.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P301+P310-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge
- P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
- P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
- P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
- P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
- P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
- P362+P364-Alt tilsmudset tøj tages af og vaskes inden genanvendelse.
- P403+P233-Opbevares på et godt ventileret sted. Hold beholderen tæt lukket.
- P501b-Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til de lokale/regionale/nationale/internationale forskrifter.
- MIXTURE LIST-Contain: Phenol, Thiocyanic acid, compound with guanidine
Må kun benyttes til forskningsformål. Må ikke anvendes ved diagnostiske procedurer.