Få mere at vide
Invitrogen™ Ambion™ RNase H, fra E. coli , 10 U/μ L
Artikelnummer. 10360395
Mængde:
1000 U
200 U
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 10360395
Brand: Invitrogen™ AM2293
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Edge
Endonuklease-fri, exonuclease-fri, protease-fri
Ribonuklease H (RNase H) er isoleret fra en E. coli- stamme, der overudtrykker genet. RNase H nedbryder specifikt RNA i RNA:DNA-hybrider for at producere 3'-hydroxyl- og 5'-phosphatterminerede produkter.
  • Nedbryder ikke DNA eller uhybridiseret RNA
  • Integreret del af de fleste RNA-amplifikations- og NASBA-protokoller og kan bruges til at nedbryde specifikke RNA'er, når komplementær DNA-oligo hybridiseres, såsom poly(A)-halefjernelse fra mRNA hybridiseret til oligo(dT)
  • Omhyggeligt testet for kontaminerende uspecifik endonuklease-, exonuklease-, RNase- og proteaseaktivitet
  • Leveres i ét rør indeholdende 200U (10U/μ L
  • Enhedsdefinition: En enhed Ribonuclease H er mængden af enzym, der kræves for at øge fluorescensen med 1,5 RFU'er pr. ved 37 °C under anvendelse af 20 pmol af RNaseAlert™ probe koblet til 1000 pmol af et komplementært oligonukleotid som substrat
PCR& Real-Time PCR, Real Time PCR (qPCR), Reverse Transcription
Ordreinfo
Forsendelsesbetingelser: Tøris
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Koncentration 10 U/μ L
Indhold og opbevaring -20°C
Forsendelsestilstand Tøris
Enzym RNase
Mængde 1000 U
Produkttype RNase H
Produktlinje Ambion