Få mere at vide
Invitrogen™ Ambion™ RNase H, fra E. coli , 10 U/μ L
Mængde:
1000 U
200 U
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
Ribonuklease H (RNase H) er isoleret fra en E. coli- stamme, der overudtrykker genet. RNase H nedbryder specifikt RNA i RNA:DNA-hybrider for at producere 3'-hydroxyl- og 5'-phosphatterminerede produkter.
- Nedbryder ikke DNA eller uhybridiseret RNA
- Integreret del af de fleste RNA-amplifikations- og NASBA-protokoller og kan bruges til at nedbryde specifikke RNA'er, når komplementær DNA-oligo hybridiseres, såsom poly(A)-halefjernelse fra mRNA hybridiseret til oligo(dT)
- Omhyggeligt testet for kontaminerende uspecifik endonuklease-, exonuklease-, RNase- og proteaseaktivitet
- Leveres i ét rør indeholdende 200U (10U/μ L
- Enhedsdefinition: En enhed Ribonuclease H er mængden af enzym, der kræves for at øge fluorescensen med 1,5 RFU'er pr. ved 37 °C under anvendelse af 20 pmol af RNaseAlert™ probe koblet til 1000 pmol af et komplementært oligonukleotid som substrat
PCR& Real-Time PCR, Real Time PCR (qPCR), Reverse Transcription
Ordreinfo
Forsendelsesbetingelser: Tøris
Tekniske data
Tekniske data
| Koncentration | 10 U/μ L |
| Indhold og opbevaring | -20°C |
| Forsendelsestilstand | Tøris |
| Enzym | RNase |
| Mængde | 200 U |
| Produkttype | Ribonuklease H |
| Produktlinje | Ambion |