Få mere at vide
Invitrogen™ Retic Lysat IVT™ Kit
Beskrivelse
Indeholder
Retic Lysate should be stored at -80°C. 20X Translation Mix minus-Met, 20X Translation Mix minus-Leu, High Salt Mix minus-Met, Low Salt Mix minus-Met, and Capped Xef-1 RNA should be stored below -70°C. Nuclease-free Water can be stored at any temperature.
Retic Lysate IVT™ Kit oversætter effektivt in vitro-syntetiserede transkripter, poly(A)-RNA og total-RNA, inklusive RNA'er, der er svære at oversætte. Det optimerede lysat resulterer i højt proteinudbytte, biologisk aktivitet og ensartet ydeevne. En rapport i Nucleic Acids Research (1) fandt, at nogle kommercielle retikulocytlysater havde dårlig initieringstrohed ved det passende AUG-initiatorkodon. Retic Lysate IVT Kit blev testet ved hjælp af Kozaks konstruktioner, og det viste høj troværdighed til at starte ved den korrekte AUG.
- Oversætter effektivt en lang række højmolekylære proteiner og både capped og uncapped mRNA'er
- Kan rumme et stort volumen af skabelon-mRNA
det Lysatet er blevet optimeret til translation ved tilføjelse af et ATP-regenererende system, hemin og kalvelever-tRNA. Inkluderet i sættet er en optimeret Translation Mix (-Met eller -Leu) til oversættelse af både lukkede og uncapped beskeder sammen med High og Low Salt buffere. Disse buffere kan bruges til at maksimere proteinudbytte og aktivitet fra sekvenser, der er svære at oversætte.
1. Kozak, M. (1990) Evaluering af troværdigheden af initiering af translation i retikulocytlysater fra kommercielle kilder. Nucleic Acids Res 18:2828.
Tekniske data
Tekniske data
| Indhold og opbevaring | •5x 200μ l (opbevares ved -80 °C) • 2x 1,75 ml nukleasefrit vand (opbevares ved enhver temperatur) • 100μ l 20X Translation Mix minus-Met • 100μ l 20X Translation Mix minus-Leu • 100μ l High Salt Mix minus-Met • 100μ l Lav Salt Mix minus-Met • 50μ l Afsluttet Xef-1 RNA (50μ g/ml) Medmindre andet er angivet, opbevares reagenser under -70 °C. Opbevar ikke cellefri translationssystemer i væskefasen af et lagringssystem for flydende nitrogen. |
| Format | Sæt |
| Udtrykt proteintype | Vandopløseligt protein |
| Udtryksmekanisme | Cellefrit udtryk |
| Udtrykssystem | Cellefri |
| Til brug med (applikation) | In vitro transskription |
| Antal reaktioner | 60 reaktioner |
| Produktlinje | Ambion |
| Produkttype | Retic Lysat |
| Mængde | 60 reaktioner |
| Vis mere |