Få mere at vide
Invitrogen™ Ambion™ Rekombinant RNase A
Artikelnummer. 10310945
Skift visning
Mængde:
200μ g
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
10310945 200μ g Hver
1 options
Artikelnummer. 10310945 Leverandør Invitrogen™ Leverandørnr. AM2269
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2505.00 DKK
    2429.65 DKK / 200µg
    Spare 75.35 DKK
    3% Slukket
Se alle kampagner
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 03-12-2026
Læg i indkøbskurv
Edge
Læg i indkøbskurv
Omhyggeligt testet for kontaminerende uspecifik endonuklease-, exonuklease- og proteaseaktivitet
For store batchstørrelser er brug af RNase stadig kun effektiv teknik, der kan anvendes til at fjerne værts-RNA. Andre metoder såsom selektiv udfældning, gelfiltrering, kromatografi og endogen E. coli RNase-fordøjelse har kun været effektive til oprensning i lille eller bænkskala. Dette produkt er designet specifikt til at minimere risikoen for at introducere patogener i bioprocessen.
  • I det væsentlige fri for værts-RNA
  • Til forskningsansøgninger
DNA& RNA oprensning& Analyse, DNA-ekstraktion, Maxiprep, Midiprep, Miniprep, Plasmid DNA-rensning
Ordreinfo
Forsendelsesbetingelser: Tøris
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Indhold og opbevaring -20°C
Forsendelsestilstand Tøris
Enzym RNase
Mængde 200μ g
Produkttype Rekombinant RNase A
Produktlinje Ambion