Få mere at vide
Invitrogen™ Quantu mRNA™ Universal 18S intern standard
Beskrivelse
De Invitrogen™ Quantu mRNA™ 18S Intern Standard med Competimer™ teknologien bruger specielt modificerede Competimere af samme sekvens som de normale 18S primere, der ikke kan forlænges. Ved at justere forholdet mellem 18S Competimers og normale 18S mRNA-primere kan signalet for 18S mRNA dæmpes til niveauet for meget sjældne meddelelser. De bruges til kvantitativ slutpunkt RT-PCR og omfatter tilstrækkelige reagenser til 100 reaktioner. På grund af dets invariante ekspression på tværs af væv og behandlinger er 18S ribosomalt RNA en ideel intern kontrol til kvantitativ RNA-analyse. Universal 18S interne standarder fungerer på tværs af det bredeste udvalg af eukaryoter, herunder dyr, planter og mange protozoer og producerer et 315 bp PCR-produkt.
Tilbehørsprodukter:
Quantu mRNA™ Classic 18S intern standard (kat.nr. AM1716) producerer et andet 489 bp PCR-produkt, og Quantu mRNA Classic™ II 18S intern standard (kat. nr. AM1717) producerer et 324 bp PCR-produkt.
Tekniske data
Tekniske data
| Produktlinje | AmbionkvantumRNA |
| Mængde | 100 reaktioner |
| Emballage | Rør |
| Inkluderer | 18S Primer Pair og 18S ™Competimer s gemmes kl– 20 °C. Kontrolskabelon-RNA skal opbevares nedenfor– 70 °C. Nukleasefrit vand kan opbevares ved enhver temperatur. |