Få mere at vide
Invitrogen™ Quantu mRNA™ Classic II 18S intern standard
Artikelnummer. 10703277
Skift visning
Mængde:
100 reaktioner
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
10703277 100 reaktioner Hver
1 options
Artikelnummer. 10703277 Leverandør Invitrogen™ Leverandørnr. AM1717
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
De Invitrogen™ Quantu mRNA™ 18S Intern Standard med Competimer™ teknologien bruger specielt modificerede Competimere af samme sekvens som de normale 18S primere, der ikke kan forlænges.
De Invitrogen™ Quantu mRNA™ 18S Intern Standard med Competimer™ teknologien bruger specielt modificerede Competimere af samme sekvens som de normale 18S primere, der ikke kan forlænges. Ved at justere forholdet mellem 18S Competimers og normale 18S mRNA-primere kan signalet for 18S mRNA dæmpes til niveauet for meget sjældne meddelelser. De bruges til kvantitativ slutpunkt RT-PCR og omfatter tilstrækkelige reagenser til 100 reaktioner. På grund af dets invariante ekspression på tværs af væv og behandlinger er 18S ribosomalt RNA en ideel intern kontrol til kvantitativ RNA-analyse. Classic II 18S interne standarder producerer et 324 bp PCR-produkt.
Tilbehørsprodukter:
Quantu mRNA Classic 18™S intern standard (kat.nr. AM1716) producerer et 489 bp PCR-produkt, og Quantu mRNA Universal 18™S Internal Standard (kat. nr. AM1718) fungerer på tværs af det bredeste udvalg af eukaryoter, herunder dyr, planter og mange protozoer og producerer et 315 bp PCR-produkt.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Produktlinje AmbionkvantumRNA
Mængde 100 reaktioner
Emballage Rør
Inkluderer 18S Primer Pair og 18S ™Competimer s gemmes kl– 20 °C. Kontrolskabelon-RNA skal opbevares nedenfor– 70 °C. Nukleasefrit vand kan opbevares ved enhver temperatur.