Få mere at vide
Invitrogen™ PureLink™ Total RNA Blood Kit
Artikelnummer. 10605793
Mængde:
50 forberedelser
Artikelnummer. 10605793
Brand: Invitrogen™ K156001
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
PureLink Total RNA Blood Kit tillader oprensning af højkvalitets total RNA fra 50 til 500μ L frisk pattedyrsblod ved anvendelse af ikke-phenolbaseret oprensning i en simpel spin-søjlebaseret protokol.
PureLink Total RNA Blood Kit tillader oprensning af højkvalitets total RNA fra 50 til 500μ L frisk pattedyrsblod ved anvendelse af ikke-phenolbaseret oprensning i en simpel spin-søjlebaseret protokol.
Enkel RNA-rensning fra fuldblod
PureLink Total RNA Blood Kit er designet til oprensning fra 50 til 500μ L frisk fuldblod eller ca. 3,5 x 10 6 leukocytter (hvide blodlegemer) på mindre end 1 time. Hele protokollen kan udføres i spin-rør og spin-søjler.
Leukocytberigelse til forbedret RNA-oprensning
Fuldblod består af ikke-kerneholdige erytrocytter (røde blodlegemer, 4 - 6 millioner/mm 3 ) og leukocytter, hvor sidstnævnte er til stede i mindretal (5000 - 7000/mm 3 ). Oprensning af total RNA fra fuldblod uden fjernelse af erytrocytter resulterer i lave RNA-udbytter og tilstopning af oprensningssøjler. Det særprægede træk ved PureLink Total RNA Blood Kit er, at det anvender et leukocytberigelsestrin. Hypotonisk shock bruges til selektivt at lysere erytrocytter uden at påvirke leukocytter. Ikke-kerneholdige erytrocytter udtømmes effektivt og reducerer således celleaffald, der ellers kan interferere med RNA-oprensning og andre nedstrømsapplikationer. Som følge heraf opnås udbytter af total-RNA af høj kvalitet ved anvendelse af PureLink Total RNA Blood Kit.
  • RNA-rensning fra fuldblod på under en time
  • Giver RNA af høj kvalitet uden ikke-kerneholdige erytrocytter
Oprenset RNA er velegnet til brug med en række downstream-applikationer og produkter:
  • Northern Blotting-sæt& Reagenser
  • Nukleasebeskyttelsesassays
  • Mikroarray
  • cDNA syntese
  • Realtids PCR (qPCR)
Ikke high-throughput kompatibel (manuel)
Anvendelser
DNA og RNA oprensning og analyse, RNA ekstraktion, total RNA isolering, total RNA fra blod
Ordreinfo
Forsendelsestilstand: Stuetemperatur
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Indhold og opbevaring •17,5 ml lysisbuffer L3; opbevares ved stuetemperatur
• 175 ml lysisbuffer L5; stuetemperatur
• 60 ml vaskebuffer W4; stuetemperatur
• 10 ml vaskebuffer W5; stuetemperatur
• 5 mL RNase-frit vand; stuetemperatur
• 50 spin patroner med opsamlingsrør; stuetemperatur
• 50 vaskerør (2 ml); stuetemperatur
• 50 elueringsrør (1,7 ml); stuetemperatur
Isoleringsteknologi Spinsøjle af silica
Oprensningstid 20 minutter (efter homogenisering af prøven)
Elueringsvolumen 30 100–μ L
Prøvetype Blod
Endelig produkttype Total RNA
High-throughput kompatibilitet Ikke kompatibel med højt gennemløb (manuel)
Til brug med (applikation) RT-PCR, qPCR, cDNA-bibliotekskonstruktion, NGS, Microarray-analyse, Blot-hybridisering, Northern Blotting, In Vitro Translation, Nuclease Protection-assays, nukleinsyremærkning
Mængde 50 forberedelser
Skala Mini
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Startmaterialemængde Blod:≤ 500μ L
Udbytte 1000μ g (bindingskapacitet)